Imprimer
Votre recherche pour: Ampoules
7  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Glass ampoules made from low extractable borosilicate glass can be hermetically sealed to preserve purity and extend content shelf life.
Numéro de catalogue: (WHEAW651446)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: These lyophilisation ampoules are made of low extractable borosilicate glass.
UOM: 1 * 567 Pce
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Ampoules are made from low potassium borosilicate glassare.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Made from low extractable borosilicate glass
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Toutes les ampoules en verre peuvent être hermétiquement scellées afin de préserver la pureté des échantillons et prolonger leur durée de conservation...
Numéro de catalogue: (PROODE-CE01)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Description: Ampoule, 10× 1,5 ml, CERTAN®, ambré, 1,5 ml
UOM: 1 * 1 SET
Fournisseur: MURRAY, S & CO LTD
Description: Freeze drying ampoules are made of neutral glass.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom