Imprimer
Votre recherche pour: Supports ergonomiques
17  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (BHIT723103)
Fournisseur: Sartorius
Description: This elbow pad helps users to feel more comfortable while pipetting. The visco elastic material of the pad relieves contact stress, pain and discomfor...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (BIMO9450-217)
Fournisseur: bimos
Description: Industrial footrest with clamp lever and non slip rubber tread.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (PRTWKP20BKR)
Fournisseur: Portwest
Description: Lightweight knee pads with a tough nylon exterior. The innovative EVA foam centre cleverly moulds to the body shape for complete comfort and protectio...
UOM: 1 * 1 PAIRE
Numéro de catalogue: (SIOEYMB00000C0)
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Description: These knee protectors are recommended for work in the kneeling position. The protection distributes forces evenly and prevents small hard objects on t...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Portwest
Description: Cette ceinture de maintien haute performance fabriquée à partir de 62% de polyester et 38% de latex offre un maintien total à celui qui la porte. Elle...
Numéro de catalogue: (PRTWKP05BKR)
Fournisseur: Portwest
Description: This type 3 kneeling mat is a 'quick fix' knee protection solution for those jobs that simply just will not wait. It is also incredibly useful to have...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (PRTWKP40BKR)
Fournisseur: Portwest
Description: This strap-on gel knee pad offers tough protection for gruelling deep knee work. The thick gel adapts to the wearers knee, providing unrivalled comfor...
UOM: 1 * 1 PAIRE
Numéro de catalogue: (PRTWKP50WHR)
Fournisseur: Portwest
Description: This knee pad made of EPE foam, polyester provides excellent protection and stability on all floor types.
UOM: 1 * 1 PAIRE
Numéro de catalogue: (PRTWKP30BKR)
Fournisseur: Portwest
Description: These lightweight knee pads consist of a PVC shell with EVA foam and gel filling.
UOM: 1 * 1 PAIRE
Numéro de catalogue: (113-8801)
Fournisseur: Portwest
Description: Ces genouillères durables sont fabriquées en éthylène-acétate de vinyle. Elles fournissent une protection contre les blessures et les impacts lors par...
UOM: 1 * 1 PAIRE
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Quick Spins simply slide onto the handle of a tool in seconds and provide support.
Numéro de catalogue: (139-9922)
Fournisseur: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Description: Structure en tube d'acier, avec finition en laiton nickelé.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (139-9923)
Fournisseur: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Description: Repose-pieds, Relax, PS, gris clair, l×p×h: 490×350×190 mm, Poids: 2,4 kg
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (139-9805)
Fournisseur: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Description: Élegant, ce repose-pieds à bascule est entièrement réglable par simple pression des pieds. Il est parfait pour les postes de tavail partagés.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (KWIN100713930)
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
Description: Long knee pads made of black foam.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
Description: For anyone who needs to work on their knees.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom