Imprimer
Votre recherche pour: Systèmes de photodocumentation
22  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les systèmes de documentation et d’analyse de gel VWR® Imager sont disponibles dans des configurations adaptées aux applications de fluorescence et de...
Numéro de catalogue: (730-1470)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le système de documentation sur gel VWR® Basic offre des images numériques haute résolution reproductibles pour la documentation sur gel. Ce système d...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (730-1471)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le système VWR® CHEMI only est dédié à l'imagerie par chemiluminescence. Le système est conçu pour une performance élevée et l'automatisation. Il est ...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (730-0496)
Fournisseur: VWR Collection
Description: SMART5 est une nouvelle génération de système d'imagerie intégré à faible coût pour l'analyse de l'ADN et des protéines, ainsi que la documentation su...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (733-2351)
Fournisseur: Syngene (a division of the Synoptics group)
Description: The Syngene G:BOX Chemi XX6 gel documentation system offers optimum performance. Highly sensitive, it is designed for advanced chemiluminescent Wester...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (SYNOGBOX-CHEMI-XX9)
Fournisseur: Syngene (a division of the Synoptics group)
Description: Le système de documentation sur gel Syngene G:BOX Chemi XX9 offre des performances optimales. Très sensible, il est conçu pour les transferts Wes...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (SYNOGGNOME-XRQ-NPC)
Fournisseur: Syngene (a division of the Synoptics group)
Description: Photodocumentation System, GeneGnome XRQ, 4 MP, 16 bit system with f0.95 lens, without processor, without monitor
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Syngene (a division of the Synoptics group)
Description: The G:BOX mini is a compact, multi application imaging system for accurately imaging mini and midi fluorescence and visible gels, multiplex fluorescen...
Numéro de catalogue: (733-2350)
Fournisseur: Syngene (a division of the Synoptics group)
Description: The Syngene G:BOX Chemi XRQ gel imaging system is designed for extended fluorescence applications and chemiluminescent Western blots. The G:BOX Chemi ...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (MLDVIMAGEXPRESSCON)
Fournisseur: Molecular Devices
Description: Capture large 3D organoid and spheroid images with up to double the speed. The ImageXpress® confocal HT.ai system increases image intensities and thro...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Corning
Description: Axygen® gel documentation systems easily capture publication quality, 16 bit TIFF images. The systems are quick to set up and have an intuitive user i...
Numéro de catalogue: (SYNOGBOX-F3-LFB)
Fournisseur: Syngene (a division of the Synoptics group)
Description: Le système d'imagerie sur gel Syngene G:BOX-F³ est conçu pour les applications de fluorescence courantes, y compris les analyses d'ADN et de protéines...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: These lamp bulbs with ultraviolet emission are used to replace the one of six pre-installed 306 nm UV bulbs in the myECL™ imager. All six lamps must b...
Numéro de catalogue: (PIER62239)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Thermo Scientific™ 510 to 550 nm bandpass filter is a threaded, 50 mm diameter glass filter. This product is used for the addition of a green filter t...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (PIER62242)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: This black plastic sample screen is used to cover the transilluminator on the myECL™ imager.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (PIER62240)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Thermo Scientific™ 600 to 640 nm bandpass filter is a threaded, 50 mm diameter glass filter. This product is used for the addition of a red filter to ...
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom