Imprimer
Votre recherche pour: Protéines et Peptides
8 682  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"8682"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Merck
Description: Bovine serum albumin (BSA), Fraction V
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Protargol silver impregnation and neuronal selectivity for light and electron microscopic observations.
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Poly-L-lysine is a positively charged amino acid polymer with approximately one HBr per lysine residue. The hydrobromide allows the poly-L-lysine to b...
Fournisseur: Merck
Description: Casein alcalisoluble
Numéro de catalogue: (1.02242.2500)
Fournisseur: Merck
Description: Casein acc. to Hammarsten
UOM: 1 * 2,5 kg
MSMD
Numéro de catalogue: (1.02244.0100)
Fournisseur: Merck
Description: Casein
UOM: 1 * 100 g
MSMD
Numéro de catalogue: (1.12523.5000)
Fournisseur: Merck
Description: Lactalbumin hydrolysate
UOM: 1 * 5 kg
MSMD
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Phosphoprotéine à haut poids moléculaire préparée à partir de lait
Numéro de catalogue: (421501J)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Albumine de qualité standard pour applications de base, produite par choc thermique dans de l'acide caprylique.
UOM: 1 * 100 g
MSMD Certificats
Numéro de catalogue: (22544.292)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Matières protéiques(sur produit anhydre): Min. 92,5%
Acidité libre: Max. 1,0%
Matières grasses: Max. 2,5%
Résidu de calcination (SO...
UOM: 1 * 1 kg
MSMD Certificats
Numéro de catalogue: (422361V)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Albumine exempte de protéase pour applications RIA et ELISA, produite par choc thermique dans de l'acide octanoïque.
UOM: 1 * 100 g
MSMD Certificats
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: VWR®, Gelatin
Numéro de catalogue: (24350.262)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: VWR®, Gelatin
UOM: 1 * 500 g
MSMD Certificats
Numéro de catalogue: (20771.236)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: VWR®, Chicken native albumin (from egg)
UOM: 1 * 250 g
MSMD Certificats
Numéro de catalogue: (E429-50MG)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Un inhibiteur de sérine protéase compétitif et réversible de la chymotrypsine, de la trypsine, de la kallikréine et de la plasmine. Il n'est pas un in...
UOM: 1 * 50 mg
MSMD Certificats
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Un inhibiteur réversible des cystéines protéases et des sérines protéases ressemblant à la trypsine. Il inhibe la plasmine, la papaïne, la kallikréine...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 8 682
no targeter for Bottom