Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégorie de produit
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Réactifs
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/16/18989716.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Trier par:
Numéro de catalogue: (230045R)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Benedict’s reagent for qualitative detection of sugar in urine.
UOM:  1 * 1 l
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   This effective blocking agent used to increase signal-to-noise ratio for detection during hybridisation.
Numéro de catalogue: (A4804.1000)
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Description:   Dextrin from corn starch. White, pure.
UOM:  1 * 1 kg
Fournisseur:  Novabiochem (Merck biosciences)
Description:   Capping reagent A for DNA/RNA synthesis high quality, lowest water and acid content are best requirements for a reliable and reproducible DNA-/RNA syn...
Fournisseur:  G-Biosciences
Description:   All these reagents are certified DNase- and RNase-free.
Numéro de catalogue: (PIER17250)
Fournisseur:  Thermo Scientific
Description:   DNA coating solution is an efficient method for coating DNA on the surface of microplates and microsample tubes.
UOM:  1 * 100 ml
Fournisseur:  G-Biosciences
Description:   SUBSTRATE CASPASE-2 1 * 250 µl
Fournisseur:  G-Biosciences
Description:   APOPTOSIS INDUCER DOXORUBICIN 1 * 50 µl
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 17
  1  2  3  Suivant