Imprimer
Votre recherche pour: Tests immunologiques
38  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Biosensis
Description: The Neurotrophin Antibody Kit contains a collection of sheep antibodies raised against BDNF, NGF, NT3 and NT4/5. The kit is completed with one vial of...
Fournisseur: Biotium
Description: Conjugates for probing cAMP receptors or measuring cGMP in immunoassays.
Numéro de catalogue: (ROCKKBA-319-383)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Description: Rockland immunochemicals Anti-DYKDDDDK (FLAG®) kit for immunoprecipitation
UOM: 1 * 1 KIT
Numéro de catalogue: (ALEXADI9501820015)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: HIGHDEF® IHC enhancer (DAB, plus) is a DAB signal enhancer used to increase intensity of immunostaining using DAB as chromogen.
UOM: 1 * 15 mL
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: PATHO-GENE® HPV type 16/18/31/33/51 probe is a mixture of biotin-labeled HPV-16, HPV- 18, HPV-31, HPV-33 and HPV-51 specific probes in buffered formam...
Numéro de catalogue: (COVID19AGVCG)
Fournisseur: SURESCREEN
Description: Test rapide pour la détection qualitative des antigènes spécifiques au SARS- -2
dans les prélèvements nasaux.
UOM: 1 * 25 Tests
Numéro de catalogue: (ALEXENZ-71001-0001)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Reduce labor time and costs using a novel technology for rapid hybridoma production
UOM: 1 * 1 Tests
Numéro de catalogue: (ALEXADI9502800015)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: IHC enzyme antigen retrieval reagent is designed to unmask immunoreactive sites altered by fixation and/or the embedding process.
UOM: 1 * 15 mL
Numéro de catalogue: (ALEXADI9502340100)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Immunohistochemistry tissue primer is an enzyme blocking reagent.
UOM: 1 * 100 mL
Numéro de catalogue: (AGLS972500)
Fournisseur: AGILENT
Description: The AdEasy Viral Titer Kit is a simple enzyme-linked immunoassay for the determination of adenoviral titers.
UOM: 1 * 1 kt
Numéro de catalogue: (ALEXADI9501130100)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Immunohistochemistry (mouse/rabbit-HRP) detection reagent is a non-biotin one-step detection reagent.
UOM: 1 * 100 Tests
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: The PATHO-GENE® HPV type 6/11 probe is a mixture of biotin-labeled HPV 6 and HPV 11-specific probes in buffered formamide and hybridisation enhancers.
Numéro de catalogue: (ALEXADI9502310025)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: IHC universal negative control reagent is specifically designed to work with rabbit, mouse and goat antibodies.
UOM: 1 * 25 mL
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: The PATHO-GENE® HPV type 6/11 probe is a mixture of biotin-labeled HPV 6 and HPV 11-specific probes in buffered formamide and hybridisation enhancers.
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: The PATHO-GENE® HPV screening probe is a mixture of biotin-labeled HPV 6, HPV 11, HPV16, HPV 18, HPV 31, HPV 33, and HPV 51-specific probes in buffere...
Numéro de catalogue: (23007.)
Fournisseur: Biotium
Description: TrueBlack™ is a reagent for quenching lipofuscin autofluorescence in tissue sections for immunofluorescence staining. Lipofuscin consists of highly au...
UOM: 1 * 1 mL
MSMD
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom