Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Votre recherche pour:
Billes microporteuses
6  results were found
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/30/18989530.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Fournisseur:  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Sterilized Cytodex 1 Gamma is a general-purpose microcarrier particularly suitable for most established cell lines and for production of viruses or ce...
Fournisseur:  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   The microcarrier of choice for cells that are difficult to culture in vitro - particularly for cells with an epithelial-like morphology.
Numéro de catalogue: (17-0448-01)
Fournisseur:  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Cytodex 1 is particularly suitable for most established cell lines and for production of viruses or cell products from cultures of primary cells and n...
UOM:  1 * 25 g
Numéro de catalogue: (17-0485-01)
Fournisseur:  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Cytodex 3, formed by chemically coupling a thin layer of denatured collagen to the cross-linked dextran matrix, is the microcarrier of choice for cell...
UOM:  1 * 10 g
Fournisseur:  Corning Life Science
Description:   Corning® Microcarriers are designed to simplify bioprocessing scale up. The microcarriers are sterile, ready to use, and available in closed systems p...
Fournisseur:  Corning Life Science
Description:   The new Corning Dissolvable Microcarriers are designed to simplify the cell harvest, separation, and concentration processes. All microcarriers arrive...
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 6  de 6