Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Capillaires pour électrophorèse
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Trier par:
Fournisseur:  Agilent
Description:   Pre-aligned fused-silica capillaries from Agilent Technologies are designed and optimised for ease of use and reliability. All capillary ends are cut ...
Fournisseur:  Agilent
Description:   Universal Bare Fused-Silica Capillaries have a window, 750 mm effective length and 363 μm OD, fitting into any CE instrument.
Fournisseur:  Agilent
Description:   Agilent Technologies extended light path capillaries ("bubble" cell capillaries) can be used to improve sensitivity 3- to 5-fold over standard capilla...
Fournisseur:  Agilent
Description:   PVA coated capillaries contain a permanently adsorbed layer of polyvinyl alcohol. This coating minimises hydrophobic and electrostatic solute/wall int...
Fournisseur:  Agilent
Description:   Capillary electrochromatography is a hybrid of CE and LC and can be performed in the Agilent CE system. Using CE capillaries packed with LC stationary...
Fournisseur:  Agilent
Description:   A series of coated capillaries specifically designed for CE, which are prepared by cross-linking and bonding a novel, proprietary fluorocarbon (FC) po...
Fournisseur:  Agilent
Description:   Capillary Electrophoresis System, Alignment interface for Agilent Extended Light Path capillaries, ID 75 μm, Code couleur: jaune
Numéro de catalogue: (HEWLG1600-62318)
Fournisseur:  Agilent
Description:   CEP coated capillaries contain a permanently bonded polymer coating. This CEP coating shields the silanol functionality of the capillary surface and h...
UOM:  1 * 2 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 8