Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Colorants de biologie moléculaire
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/29/18945329.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"56"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Substrat sensible prêt à l'emploi pour la détection de l'activité de la peroxydase de raifort. Il absorbe à 450 nm (produit final jaune). Idéal p...
UOM:  1 * 100 ml
Numéro de catalogue: (J644-100ML)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Substrat sensible prêt à l'emploi pour la détection de l'activité de la peroxydase de raifort. Il absorbe à 450 nm (produit fini jaune). Idéal po...
UOM:  1 * 100 ml
Numéro de catalogue: (N600-5ML)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Le colorant de viabilité fluorescent Quick-View est un réactif de coloration prêt à l'emploi qui facilite la discrimination entre les cellules de mamm...
UOM:  1 * 5 ml
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   VividPro Plus™ est une protéine de coloration fluorescente qui peut être utilisée dans le cadre d'un protocole rapide de co-électrophorèse permettant ...
Numéro de catalogue: (J239-5ML)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Ultra pure magenta loading dye.
UOM:  1 * 5 ml
Numéro de catalogue: (E888-100ML)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   TMB substrat
UOM:  1 * 100 ml
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   VividPro™ est un colorant fluorescent générique pour l'électrophorèse avec gel des protéines pouvant être utilisé pour visualiser les protéines.
Numéro de catalogue: (N734-5ML)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Gold-N-Gel™ RNA dye is compatible with standard protocols for denaturing electrophoresis of RNA fragments. Bands are immediately visible upon illumina...
UOM:  1 * 5 ml
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 56
  1  2  3  4  5  6  7  Suivant