Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Votre recherche pour: "fioles-d-echantillonnage-d-eau"
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/82/18374082.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Trier par:
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Description:   Clear vials are manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E438 Type I, Class A requirements...
Fournisseur:  Corning Life Science
Description:   These graduated, sterile, cylindrical vials made from PP are used in testing for the presence of coliform bacteria, microbiological contaminants in dr...
Fournisseur:  EP SCIENTIFIC
Description:   Vial pour l'échantillonnage de l'eau, Verre borosilicaté, ambré, Certified, with white PP cap incorporated with bonded silicone lined PTFE septum, 60 ml, Fermeture: 24-414
Numéro de catalogue: (KIML60961C-4)
Fournisseur:  KIMBLE/KONTES
Description:   These EPA water analysis vials with screw thread closures are ideal for the collection and storage of water samples.
UOM:  1 * 72 Pce
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Type I clear borosilicate glass vials are for use in various analyses and in specimen, extract and standards storage. They are prepared in a solvent-f...
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 5  de 5