Imprimer
Votre recherche pour: Bains tissulaires
7  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (720-2423)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le bain-marie histologie W20 fiable est idéal pour éliminer les rides et les déformations des sections de cire de paraffine créées lors de la coupe. L...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (462-0624)
Fournisseur: LAUDA
Description: Bain-Marie pour floter paraffine 230 V; 50/60 Hz
Bain d'étirage à la paraffine pour l'étirage et le séchage d'échantillons de tissus coupés
...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (BOEI145951-2)
Fournisseur: BOEKEL SCIENTIFIC
Description: Precision temperature controlled water bath that eliminates wrinkles and distortion during the preparation of paraffin embedded tissue sections.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (ELET48572-55)
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Designed to assist in tissue preparation in histology and pathology laboratories.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Slee
Description: This tissue float bath is designed for stretching of paraffin sections in histology, research and industry laboratories.
Fournisseur: MEDITE GMBH
Description: Tissue float bath is for flattening and drying tissue sections in histology, and pathology. The bath well and edge are made of high quality aluminum ...
Numéro de catalogue: (632-0060)
Fournisseur: PFM Medical GmbH
Description: The housing of the pfm Waterbath 1000 is made from one complete block of aluminium. The tank is black anodised aluminium. The light anodised surface i...
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom