Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (6)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Votre recherche pour:
Blocs d'alimentation
38  results were found
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/70/18989670.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Numéro de catalogue: (700-1285)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   VWR PerfectBlue power supply is constructed with PC housing and flame-retardant ABS face plate, and is ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis,...
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (700-1316)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   VWR PerfectBlue power supply is constructed with flame-retardant ABC face plate and is ideal for DNA, RNA, and protein electrophoresis, as well as blo...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Description:   Bloc d'alimentation
Fournisseur:  CONSORT
Description:   Une gamme complète d'alimentations pour applications d'électrophorèse, y compris le séquençage de l'ADN, la focalisation iso-électrique, horizontal et...
Fournisseur:  CONSORT
Description:   Câbles, paire, M/F, 4+4 mm (E201), Pour: alimentations Consort
Numéro de catalogue: (732-1695)
Fournisseur:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Description:   L'alimentation polyvalente PS300B est conçue pour la plupart des techniques d'électrophorèse.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (732-2381)
Fournisseur:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Description:   L'alimentation PS600 de milieu de gamme est conçue pour les techniques d'électrophorèse et de transfert, notamment les applications grand format et à ...
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (730-1530)
Fournisseur:  CONSORT
Description:   Recommandé pour les mini gels d'électrophorèse horizontale et verticale.
UOM:  1 * 1 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 38
  1  2  3  4  5  Suivant