Imprimer
Votre recherche pour: Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
137  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"137"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Merck
Description: Les lames gélosées Envirocheck ® sont couramment utilisées pour vérifier les points de contrôle critiques dans l'HACCP (analyse des risques et maîtris...
Fournisseur: Merck
Description: Readycult® Coliform and Readycult® Enterococci make it easy to detect coliforms, E. coli or faecal streptococci in water. You only need a steri...
MSMD Promotion
Fournisseur: Merck
Description: Sachets ReadyBag® irradiés aux rayons gamma et poches pour granulés pré-pesés pour des analyses d'agents pathogènes rapides, flexibles et facilites. L...
Numéro de catalogue: (1.13405.0001)
Fournisseur: Merck
Description: La gamme Merckoplate® se compose de milieux de culture précoulés dans des boîtes de Petri permettant diverses applications, comme le dénombrement, l'i...
UOM: 1 * 480 Pce
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Milieux de culture prêts à l'emploi pour les exigences de tests microbiologiques dans l'industrie alimentaire, l'eau, le contrôle environnemental et d...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Milieux de culture pour les tests de stérilité, diluants pour l'homogénéisation des échantillons pour l'examen microbiologique et liquides de rinçage ...
MSMD Certificats Promotion
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Gélose Pseudomonas (cétrimide), Plaque, VWR®, Taille: 90 mm, Remplissage: 20 ml, Normes: Pharm Harm,: Utilisation: Pseudomonas
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Les milieux de microbiologie en sachets sont idéalement adaptés aux grands volumes d'échantillons.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: TSA double emballage, Plaque, VWR®, Taille: 90 mm, Remplissage: 22 ml, Normes: Pharm Harm,: Utilisation: Bactéries, général
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Pour différents usages en microbiologie.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Le test avec lames est un indicateur sûr, fiable, économique et rapide de la présence de bactéries. En cas de présence de bactéries, les échantillons ...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Environmental Petri plates 90 mm for active and passive air monitoring in pharmaceutical industries.
MSMD Certificats Promotion
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Support pour sachet de milieux de culture
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Chaque sachet contient une quantité pré-pesée de milieu granulé, à double emballage et irradié. Pour un enrichissement juste à temps - ajouter de l'ea...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Chaque MediaBag T ( tube-sachet ) est rempli de médias granulés pré-pesés. Connectez l'unité de filtration de 0,2 μm de manière aseptique au tube en u...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: La validation du traitement aseptique doit inclure un test de simulation du milieu nutritif connu sous le nom de test de remplissage aseptique ou test...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 137
no targeter for Bottom