Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
PCR plates, 96-well, fully skirted, exo-frame
ISTSIST-601-096GCT
:
iST Scientific Ltd
PCR plates, 96-well, fully skirted, exo-frame
ISTSIST-601-096GCT
:
iST Scientific Ltd
419,00 €
1 * 50 ST
-
+
Couleur du socle:
gris
Nb de puits:
96
Profil:
Bas
Jupe:
Fully skirted
Couleur des puits:
incolore
Environmentally Preferable:
Cdt:
50
Volume puits:
0,2 ml