Order Entry
b.safe GL 45, supports de bureau pour tubes à déchets
b.safe GL 45, supports de bureau pour tubes à déchets
 :  Bohlender
undefined
b.safe GL 45, supports de bureau pour tubes à déchets
 :  Bohlender
  •  
    Seq
    Désignation
    Filetage
    Longueur
    Cdt
  • BOHLR1100-12
    R1100-12
    01
    Support de bureau
    GL 45 (mâle, supérieur), G ½" (femelle, inférieur)
    110 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 245,00 €
    245,00 €
    1 * 1 ST
       245,00 €
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • BOHLR1100-45
    R1100-45
    02
    Support de bureau
    GL 45 (mâle, supérieur), GL 25 (mâle, inférieur)
    110 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 207,00 €
    207,00 €
    1 * 1 ST
       207,00 €
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
Bore adapter
  •  
    Désignation
    Cdt
  • Adaptateur d'alésage 75×30 mm, alésage dans le plan de travail max. 54 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 109,00 €
    109,00 €