Order Entry
Recombinant C. elegans thioredoxin reductase 1
undefined
Recombinant C. elegans thioredoxin reductase 1
  • Source:
  • Species:
  • Environmentally Preferable:
  •  
    Info cdt
    Cdt
  • SELZCETRXR1-10
    CETRXR1-10
    10 Units
    10 AU
    1 * 10 UO
    1 * 10 UO - 1 320,00 €
    1 320,00 €
    1 * 10 UO
       1 320,00 €
  • SELZCETRXR1-50
    CETRXR1-50
    50 Units
    50 AU
    1 * 50 UO
    1 * 50 UO - 3 380,00 €
    3 380,00 €
    1 * 50 UO
       3 380,00 €
  • SELZCETRXR1-5
    CETRXR1-5
    5 Units
    5 AU
    1 * 5 UO
    1 * 5 UO - 750,00 €
    750,00 €
    1 * 5 UO
       750,00 €
  • SELZCETRXR1-20
    CETRXR1-20
    20 Units
    20 AU
    1 * 20 UO
    1 * 20 UO - 2 010,00 €
    2 010,00 €
    1 * 20 UO
       2 010,00 €