Order Entry
VWR®, Screw Cap, 40 mm
VWR®, Screw Cap, 40 mm
  548-0661A
VWR®, Screw Cap, 40 mm
  548-0661A
481,00 €
  1 * 1.000 ST
  • Dureté:
    53° shore D
  • Septum:
    PTFE virginal
  • Désignation:
    Screw cap, closed top
  • Matière:
    PP
  • Épaisseur:
    0,5 mm
  • Environmentally Preferable:
  • Couleur bouchon:
    noir
  • Cdt:
    1.000