Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
VWR®, Billes de broyage pour batteur à billes VWR
:
VWR Collection
VWR®, Billes de broyage pour batteur à billes VWR
:
VWR Collection
VWR Products for Nucleic Acid Preparation
Seq
Désignation
Ø
Matière
Cdt
412-0262
21
Bille de broyage
10 mm
Agate
10
1 * 10 ST
1 * 10 ST - 163,00 €
163,00 €
-
+
1 * 10 ST
163,00 €
-
+
Specifications
Environmentally Preferable
412-0321
35
Billes de broyage
15 mm
Oxyde de zirconium
5
1 * 5 ST
1 * 5 ST - 543,00 €
543,00 €
-
+
1 * 5 ST
543,00 €
-
+
Specifications
Environmentally Preferable