Order Entry
Glass crimp top vials, 2 ml, level 1 everyday analysis, SureSTART™
Glass crimp top vials, 2 ml, level 1 everyday analysis, SureSTART™
undefined
Glass crimp top vials, 2 ml, level 1 everyday analysis, SureSTART™
Vials
  •  
    Seq
    Désignation
    Capacité
    Fond
    Ø×h
    Matière
    Couleur
  • HYPECHCV11-10P
    CHCV11-10P
    01
    Crimp vial (wide opening) with write-on patch
    2,00 ml
    Flat bottom
    12×32 mm
    Verre
    incolore
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 13,20 €
    13,20 €
    1 * 100 ST
       13,20 €
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • HYPECHCV11-20P
    CHCV11-20P
    02
    Crimp vial (wide opening) with write-on patch
    2,00 ml
    Flat bottom
    12×32 mm
    Verre
    ambré
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 17,30 €
    17,30 €
    1 * 100 ST
       17,30 €
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • HYPECHCV11-10PT
    CHCV11-10PT
    03
    Crimp vial (wide opening) with write-on patch
    2,00 ml
    Flat bottom
    12×32 mm
    Verre
    incolore
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 125,00 €
    125,00 €
    1 * 1.000 ST
       125,00 €
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • HYPECHCV11-20PT
    CHCV11-20PT
    04
    Crimp vial (wide opening) with write-on patch
    2,00 ml
    Flat bottom
    12×32 mm
    Verre
    ambré
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 175,00 €
    175,00 €
    1 * 1.000 ST
       175,00 €
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • HYPECHCV11-10PF
    CHCV11-10PF
    05
    Crimp vial (wide opening) with write-on patch
    2,00 ml
    Flat bottom
    12×32 mm
    Verre
    incolore
    1 * 5.000 ST
    1 * 5.000 ST - 600,00 €
    600,00 €
    1 * 5.000 ST
       600,00 €
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • HYPECHCV11-20PF
    CHCV11-20PF
    06
    Crimp vial (wide opening) with write-on patch
    2,00 ml
    Flat bottom
    12×32 mm
    Verre
    ambré
    1 * 5.000 ST
    1 * 5.000 ST - 789,00 €
    789,00 €
    1 * 5.000 ST
       789,00 €
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
Caps
  •  
    Seq
    Désignation
    Dureté
    Septum
    Épaisseur
    Couleur bouchon
    Taille du bouchon
    Matière
  • 05
    Crimp cap
    60 shore
    Natural rubber/clear TEF
    1,0 mm
    argenté
    11 mm
    Aluminium
    1 * 5.000 ST
    1 * 5.000 ST - 535,00 €
    535,00 €
  •  
    Seq
    Désignation
    Dureté
    Septum
    Épaisseur
    Couleur bouchon
    Taille du bouchon
    Matière
  • 01
    Crimp cap
    60 shore
    Natural rubber/clear TEF
    1,0 mm
    argenté
    11 mm
    Aluminium
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 11,90 €
    11,90 €
  •  
    Seq
    Désignation
    Dureté
    Septum
    Épaisseur
    Couleur bouchon
    Taille du bouchon
    Matière
  • 03
    Crimp cap
    60 shore
    Natural rubber/clear TEF
    1,0 mm
    argenté
    11 mm
    Aluminium
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 113,00 €
    113,00 €
  •  
    Seq
    Désignation
    Dureté
    Septum
    Épaisseur
    Couleur bouchon
    Taille du bouchon
    Matière
  • 06
    Crimp cap
    45 shore
    White silicone/red PTFE
    1,3 mm
    argenté
    11 mm
    Aluminium
    1 * 5.000 ST
    1 * 5.000 ST - 1 130,00 €
    1 130,00 €
  •  
    Seq
    Désignation
    Dureté
    Septum
    Épaisseur
    Couleur bouchon
    Taille du bouchon
    Matière
  • 02
    Crimp cap
    45 shore
    White silicone/red PTFE
    1,3 mm
    argenté
    11 mm
    Aluminium
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 25,00 €
    25,00 €
  •  
    Seq
    Désignation
    Dureté
    Septum
    Épaisseur
    Couleur bouchon
    Taille du bouchon
    Matière
  • 04
    Crimp cap
    45 shore
    White silicone/red PTFE
    1,3 mm
    argenté
    11 mm
    Aluminium
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 238,00 €
    238,00 €