Order Entry
Postes de sécurité biologique, classe II pour les cytotoxiques, BiOptima CYTO
Postes de sécurité biologique, classe II pour les cytotoxiques, BiOptima CYTO
  • Catalog No:
  • TELR1724079
  • TELR1724077
  • Modèle:
  • BiOptima CYTO 6
  • BiOptima CYTO 4
  • Filtres:
  • HEPA 14 Air quality ISO 4 (ISO CD 14644-1), G3 prefilter
  • HEPA 14 Air quality ISO 4 (ISO CD 14644-1), G3 prefilter
  • Vitesse moyenne de l'air:
  • 0,35 m/s
  • 0,35 m/s
  • Eclairage:
  • >1000 lux
  • >1000 lux
  • Niveau de bruit:
  • <60 dB(A)
  • <60 dB(A)
  • Sash opening:
  • 500 mm
  • 500 mm
  • Raccordement secteur:
  • 230 V, 50 Hz
  • 230 V, 50 Hz
  • Puissance nominale:
  • 0,42 kW
  • 0,28 kW
  • L×P×H ext.:
  • 1948×797×2212 mm
  • 1338×797×2212 mm
  • L×P×H int.:
  • 1800×548×666 mm
  • 1190×548×666 mm
  • Poids:
  • 380 kg
  • 285 kg
  •  
    Seq
    Désignation
    Cdt
  • TELR1724077
    1724077
    01
    Microbiological safety cabinet, BiOptima CYTO 4
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 12 804,91 €
    12 804,91 €
    1 * 1 ST
       12 804,91 €
    Accessories
    Specifications
    Modèle
    BiOptima CYTO 4
    Environmentally Preferable
    Filtres
    HEPA 14 Air quality ISO 4 (ISO CD 14644-1), G3 prefilter
    Vitesse moyenne de l'air
    0,35 m/s
    Eclairage
    >1000 lux
    Niveau de bruit
    <60 dB(A)
    Sash opening
    500 mm
    Raccordement secteur
    230 V, 50 Hz
    Puissance nominale
    0,28 kW
    L×P×H ext.
    1338×797×2212 mm
    L×P×H int.
    1190×548×666 mm
    Poids
    285 kg
  • TELR1724079
    1724079
    02
    Microbiological safety cabinet, BiOptima CYTO 6
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 15 355,64 €
    15 355,64 €
    1 * 1 ST
       15 355,64 €
    Accessories
    Specifications
    Modèle
    BiOptima CYTO 6
    Environmentally Preferable
    Filtres
    HEPA 14 Air quality ISO 4 (ISO CD 14644-1), G3 prefilter
    Vitesse moyenne de l'air
    0,35 m/s
    Eclairage
    >1000 lux
    Niveau de bruit
    <60 dB(A)
    Sash opening
    500 mm
    Raccordement secteur
    230 V, 50 Hz
    Puissance nominale
    0,42 kW
    L×P×H ext.
    1948×797×2212 mm
    L×P×H int.
    1800×548×666 mm
    Poids
    380 kg