VWR®, Gants pour salle blanche, en nitrile, blancs, non-adhésifs, classe 10 / ISO 4
- Catalog No:
- 112-6199
- 112-6200
- 112-6204
- 112-6201
- 112-6202
- 112-6203
- Ambidextre/anatomique:
- Ambidextres
- Ambidextres
- Ambidextres
- Ambidextres
- Ambidextres
- Ambidextres
- Usage unique/Réutilisable:
- Usage unique
- Usage unique
- Usage unique
- Usage unique
- Usage unique
- Usage unique
- Latex/Sans latex:
- Sans latex
- Sans latex
- Sans latex
- Sans latex
- Sans latex
- Sans latex
- Poudrés/Non poudrés:
- Non poudrés
- Non poudrés
- Non poudrés
- Non poudrés
- Non poudrés
- Non poudrés
- Classe de la salle propre:
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- Style de manchette:
- Roulé
- Roulé
- Roulé
- Roulé
- Roulé
- Roulé
- Épaisseur de manchette:
- 0,09 - 0,12 mm
- 0,09 - 0,12 mm
- 0,09 - 0,12 mm
- 0,09 - 0,12 mm
- 0,09 - 0,12 mm
- 0,09 - 0,12 mm
- Épaisseur de doigts:
- 0,13 - 0,18 mm
- 0,13 - 0,18 mm
- 0,13 - 0,18 mm
- 0,13 - 0,18 mm
- 0,13 - 0,18 mm
- 0,13 - 0,18 mm
- Épaisseur de paume:
- 0,11 - 0,15 mm
- 0,11 - 0,15 mm
- 0,11 - 0,15 mm
- 0,11 - 0,15 mm
- 0,11 - 0,15 mm
- 0,11 - 0,15 mm
- Résistance à la rupture:
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- Allongement à la rupture:
- ≥500%
- ≥500%
- ≥500%
- ≥500%
- ≥500%
- ≥500%
- Sterility:
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- SeqTaille du gantCouleurLongueurEmballageCdt
- 112-619901XSblanc305 mm100/bag, 10 bags/case1.0001 * 1.000 ST290,00 €
Specifications
Ambidextre/anatomiqueAmbidextresEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableUsage uniqueLatex/Sans latexSans latexPoudrés/Non poudrésNon poudrésClasse de la salle propre10/ISO 4Style de manchetteRouléÉpaisseur de manchette0,09 - 0,12 mmÉpaisseur de doigts0,13 - 0,18 mmÉpaisseur de paume0,11 - 0,15 mmRésistance à la rupture≥18 MPaAllongement à la rupture≥500%SterilityNon sterile - 112-620002Sblanc305 mm100/bag, 10 bags/case1.0001 * 1.000 ST290,00 €
Specifications
Ambidextre/anatomiqueAmbidextresEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableUsage uniqueLatex/Sans latexSans latexPoudrés/Non poudrésNon poudrésClasse de la salle propre10/ISO 4Style de manchetteRouléÉpaisseur de manchette0,09 - 0,12 mmÉpaisseur de doigts0,13 - 0,18 mmÉpaisseur de paume0,11 - 0,15 mmRésistance à la rupture≥18 MPaAllongement à la rupture≥500%SterilityNon sterile - 112-620103Mblanc305 mm100/bag, 10 bags/case1.0001 * 1.000 ST290,00 €
Specifications
Ambidextre/anatomiqueAmbidextresEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableUsage uniqueLatex/Sans latexSans latexPoudrés/Non poudrésNon poudrésClasse de la salle propre10/ISO 4Style de manchetteRouléÉpaisseur de manchette0,09 - 0,12 mmÉpaisseur de doigts0,13 - 0,18 mmÉpaisseur de paume0,11 - 0,15 mmRésistance à la rupture≥18 MPaAllongement à la rupture≥500%SterilityNon sterile - 112-620204Lblanc305 mm100/bag, 10 bags/case1.0001 * 1.000 ST290,00 €
Specifications
Ambidextre/anatomiqueAmbidextresEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableUsage uniqueLatex/Sans latexSans latexPoudrés/Non poudrésNon poudrésClasse de la salle propre10/ISO 4Style de manchetteRouléÉpaisseur de manchette0,09 - 0,12 mmÉpaisseur de doigts0,13 - 0,18 mmÉpaisseur de paume0,11 - 0,15 mmRésistance à la rupture≥18 MPaAllongement à la rupture≥500%SterilityNon sterile - 112-620305XLblanc305 mm100/bag, 10 bags/case1.0001 * 1.000 ST290,00 €
Specifications
Ambidextre/anatomiqueAmbidextresEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableUsage uniqueLatex/Sans latexSans latexPoudrés/Non poudrésNon poudrésClasse de la salle propre10/ISO 4Style de manchetteRouléÉpaisseur de manchette0,09 - 0,12 mmÉpaisseur de doigts0,13 - 0,18 mmÉpaisseur de paume0,11 - 0,15 mmRésistance à la rupture≥18 MPaAllongement à la rupture≥500%SterilityNon sterile - 112-620406XXLblanc305 mm100/bag, 10 bags/case1.0001 * 1.000 ST290,00 €
Specifications
Ambidextre/anatomiqueAmbidextresEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableUsage uniqueLatex/Sans latexSans latexPoudrés/Non poudrésNon poudrésClasse de la salle propre10/ISO 4Style de manchetteRouléÉpaisseur de manchette0,09 - 0,12 mmÉpaisseur de doigts0,13 - 0,18 mmÉpaisseur de paume0,11 - 0,15 mmRésistance à la rupture≥18 MPaAllongement à la rupture≥500%SterilityNon sterile