Order Entry
VWR®, Gants pour salle blanche, en latex, stériles, pour classe 10 / ISO 4
VWR®, Gants pour salle blanche, en latex, stériles, pour classe 10 / ISO 4
undefined
VWR®, Gants pour salle blanche, en latex, stériles, pour classe 10 / ISO 4
  • Catalog No:
  • 112-6197
  • 112-6194
  • 112-6196
  • 112-6198
  • 112-6192
  • 112-6193
  • 112-6195
  • Ambidextre/anatomique:
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Usage unique/Réutilisable:
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Latex/Sans latex:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Poudrés/Non poudrés:
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Classe de la salle propre:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • Style de manchette:
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Épaisseur de manchette:
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • Épaisseur de doigts:
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • Épaisseur de paume:
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • Résistance à la rupture:
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • Allongement à la rupture:
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • Sterility:
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  •  
    Seq
    Taille du gant
    Couleur
    Longueur
    Emballage
    Cdt
  • 112-6192
    01
    6
    naturel
    305 mm
    Individually
    200 PAIR
    1 * 200 PAIRE
    1 * 200 PAIRE - 397,00 €
    397,00 €
    1 * 200 PAIRE
       397,00 €
    Specifications
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Classe de la salle propre
    10/ISO 4
    Style de manchette
    Roulé
    Épaisseur de manchette
    0,12 - 0,16 mm
    Épaisseur de doigts
    0,20 - 0,26 mm
    Épaisseur de paume
    0,20 - 0,24 mm
    Résistance à la rupture
    ≥18 MPa
    Allongement à la rupture
    ≥700%
    Sterility
    Sterile
  • 112-6193
    02
    6,5
    naturel
    305 mm
    Individually
    200 PAIR
    1 * 200 PAIRE
    1 * 200 PAIRE - 397,00 €
    397,00 €
    1 * 200 PAIRE
       397,00 €
    Specifications
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Classe de la salle propre
    10/ISO 4
    Style de manchette
    Roulé
    Épaisseur de manchette
    0,12 - 0,16 mm
    Épaisseur de doigts
    0,20 - 0,26 mm
    Épaisseur de paume
    0,20 - 0,24 mm
    Résistance à la rupture
    ≥18 MPa
    Allongement à la rupture
    ≥700%
    Sterility
    Sterile
  • 112-6194
    03
    7
    naturel
    305 mm
    Individually
    200 PAIR
    1 * 200 PAIRE
    1 * 200 PAIRE - 397,00 €
    397,00 €
    1 * 200 PAIRE
       397,00 €
    Specifications
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Classe de la salle propre
    10/ISO 4
    Style de manchette
    Roulé
    Épaisseur de manchette
    0,12 - 0,16 mm
    Épaisseur de doigts
    0,20 - 0,26 mm
    Épaisseur de paume
    0,20 - 0,24 mm
    Résistance à la rupture
    ≥18 MPa
    Allongement à la rupture
    ≥700%
    Sterility
    Sterile
  • 112-6195
    04
    7,5
    naturel
    305 mm
    Individually
    200 PAIR
    1 * 200 PAIRE
    1 * 200 PAIRE - 397,00 €
    397,00 €
    1 * 200 PAIRE
       397,00 €
    Specifications
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Classe de la salle propre
    10/ISO 4
    Style de manchette
    Roulé
    Épaisseur de manchette
    0,12 - 0,16 mm
    Épaisseur de doigts
    0,20 - 0,26 mm
    Épaisseur de paume
    0,20 - 0,24 mm
    Résistance à la rupture
    ≥18 MPa
    Allongement à la rupture
    ≥700%
    Sterility
    Sterile
  • 112-6196
    05
    8
    naturel
    305 mm
    Individually
    200 PAIR
    1 * 200 PAIRE
    1 * 200 PAIRE - 397,00 €
    397,00 €
    1 * 200 PAIRE
       397,00 €
    Specifications
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Classe de la salle propre
    10/ISO 4
    Style de manchette
    Roulé
    Épaisseur de manchette
    0,12 - 0,16 mm
    Épaisseur de doigts
    0,20 - 0,26 mm
    Épaisseur de paume
    0,20 - 0,24 mm
    Résistance à la rupture
    ≥18 MPa
    Allongement à la rupture
    ≥700%
    Sterility
    Sterile
  • 112-6197
    06
    8,5
    naturel
    305 mm
    Individually
    200 PAIR
    1 * 200 PAIRE
    1 * 200 PAIRE - 397,00 €
    397,00 €
    1 * 200 PAIRE
       397,00 €
    Specifications
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Classe de la salle propre
    10/ISO 4
    Style de manchette
    Roulé
    Épaisseur de manchette
    0,12 - 0,16 mm
    Épaisseur de doigts
    0,20 - 0,26 mm
    Épaisseur de paume
    0,20 - 0,24 mm
    Résistance à la rupture
    ≥18 MPa
    Allongement à la rupture
    ≥700%
    Sterility
    Sterile
  • 112-6198
    07
    9
    naturel
    305 mm
    Individually
    200 PAIR
    1 * 200 PAIRE
    1 * 200 PAIRE - 397,00 €
    397,00 €
    1 * 200 PAIRE
       397,00 €
    Specifications
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Classe de la salle propre
    10/ISO 4
    Style de manchette
    Roulé
    Épaisseur de manchette
    0,12 - 0,16 mm
    Épaisseur de doigts
    0,20 - 0,26 mm
    Épaisseur de paume
    0,20 - 0,24 mm
    Résistance à la rupture
    ≥18 MPa
    Allongement à la rupture
    ≥700%
    Sterility
    Sterile