Order Entry
Cleanroom Latex Gloves, Non Sterile, LS300
Cleanroom Latex Gloves, Non Sterile, LS300
undefined
Cleanroom Latex Gloves, Non Sterile, LS300
  • Catalog No:
  • 112-6480
  • 112-6482
  • 112-6478
  • 112-6479
  • 112-6483
  • 112-6481
  • Modèle:
  • LS300
  • LS300
  • LS300
  • LS300
  • LS300
  • LS300
  • Ambidextre/anatomique:
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Usage unique/Réutilisable:
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Latex/Sans latex:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Poudrés/Non poudrés:
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Classe de la salle propre:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • Finition:
  • Palm and finger textured
  • Palm and finger textured
  • Palm and finger textured
  • Palm and finger textured
  • Palm and finger textured
  • Palm and finger textured
  • Style de manchette:
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Épaisseur de manchette:
  • 0,10 mm/3,94 mil
  • 0,10 mm/3,94 mil
  • 0,10 mm/3,94 mil
  • 0,10 mm/3,94 mil
  • 0,10 mm/3,94 mil
  • 0,10 mm/3,94 mil
  • Épaisseur de doigts:
  • 0,19 mm/7,48 mil
  • 0,19 mm/7,48 mil
  • 0,19 mm/7,48 mil
  • 0,19 mm/7,48 mil
  • 0,19 mm/7,48 mil
  • 0,19 mm/7,48 mil
  • Épaisseur de paume:
  • 0,16 mm/6,29 mil
  • 0,16 mm/6,29 mil
  • 0,16 mm/6,29 mil
  • 0,16 mm/6,29 mil
  • 0,16 mm/6,29 mil
  • 0,16 mm/6,29 mil
  • Résistance à la rupture:
  • Before aging: >18 Mpa, After aging: >14 Mpa
  • Before aging: >18 Mpa, After aging: >14 Mpa
  • Before aging: >18 Mpa, After aging: >14 Mpa
  • Before aging: >18 Mpa, After aging: >14 Mpa
  • Before aging: >18 Mpa, After aging: >14 Mpa
  • Before aging: >18 Mpa, After aging: >14 Mpa
  • Allongement à la rupture:
  • Before aging: >650%, After aging: >500%
  • Before aging: >650%, After aging: >500%
  • Before aging: >650%, After aging: >500%
  • Before aging: >650%, After aging: >500%
  • Before aging: >650%, After aging: >500%
  • Before aging: >650%, After aging: >500%
  • Norme EN:
  • EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
  • EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
  • EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
  • EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
  • EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
  • EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  •  
    Taille du gant
    Couleur
    Longueur
    Emballage
    Cdt
  • 112-6482
    10230XS
    XS
    naturel
    300 mm
    HDPE bag
    1.000
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 354,00 €
    354,00 €
    1 * 1.000 ST
       354,00 €
    Specifications
    Modèle
    LS300
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Classe de la salle propre
    10/ISO 4
    Finition
    Palm and finger textured
    Style de manchette
    Roulé
    Épaisseur de manchette
    0,10 mm/3,94 mil
    Épaisseur de doigts
    0,19 mm/7,48 mil
    Épaisseur de paume
    0,16 mm/6,29 mil
    Résistance à la rupture
    Before aging: >18 Mpa, After aging: >14 Mpa
    Allongement à la rupture
    Before aging: >650%, After aging: >500%
    Norme EN
    EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
    Sterility
    Non sterile
  • 112-6480
    10230S
    S
    naturel
    300 mm
    HDPE bag
    1.000
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 354,00 €
    354,00 €
    1 * 1.000 ST
       354,00 €
    Specifications
    Modèle
    LS300
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Classe de la salle propre
    10/ISO 4
    Finition
    Palm and finger textured
    Style de manchette
    Roulé
    Épaisseur de manchette
    0,10 mm/3,94 mil
    Épaisseur de doigts
    0,19 mm/7,48 mil
    Épaisseur de paume
    0,16 mm/6,29 mil
    Résistance à la rupture
    Before aging: >18 Mpa, After aging: >14 Mpa
    Allongement à la rupture
    Before aging: >650%, After aging: >500%
    Norme EN
    EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
    Sterility
    Non sterile
  • 112-6479
    10230M
    M
    naturel
    300 mm
    HDPE bag
    1.000
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 354,00 €
    354,00 €
    1 * 1.000 ST
       354,00 €
    Specifications
    Modèle
    LS300
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Classe de la salle propre
    10/ISO 4
    Finition
    Palm and finger textured
    Style de manchette
    Roulé
    Épaisseur de manchette
    0,10 mm/3,94 mil
    Épaisseur de doigts
    0,19 mm/7,48 mil
    Épaisseur de paume
    0,16 mm/6,29 mil
    Résistance à la rupture
    Before aging: >18 Mpa, After aging: >14 Mpa
    Allongement à la rupture
    Before aging: >650%, After aging: >500%
    Norme EN
    EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
    Sterility
    Non sterile
  • 112-6478
    10230L
    L
    naturel
    300 mm
    HDPE bag
    1.000
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 354,00 €
    354,00 €
    1 * 1.000 ST
       354,00 €
    Specifications
    Modèle
    LS300
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Classe de la salle propre
    10/ISO 4
    Finition
    Palm and finger textured
    Style de manchette
    Roulé
    Épaisseur de manchette
    0,10 mm/3,94 mil
    Épaisseur de doigts
    0,19 mm/7,48 mil
    Épaisseur de paume
    0,16 mm/6,29 mil
    Résistance à la rupture
    Before aging: >18 Mpa, After aging: >14 Mpa
    Allongement à la rupture
    Before aging: >650%, After aging: >500%
    Norme EN
    EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
    Sterility
    Non sterile
  • 112-6481
    10230XL
    XL
    naturel
    300 mm
    HDPE bag
    1.000
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 354,00 €
    354,00 €
    1 * 1.000 ST
       354,00 €
    Specifications
    Modèle
    LS300
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Classe de la salle propre
    10/ISO 4
    Finition
    Palm and finger textured
    Style de manchette
    Roulé
    Épaisseur de manchette
    0,10 mm/3,94 mil
    Épaisseur de doigts
    0,19 mm/7,48 mil
    Épaisseur de paume
    0,16 mm/6,29 mil
    Résistance à la rupture
    Before aging: >18 Mpa, After aging: >14 Mpa
    Allongement à la rupture
    Before aging: >650%, After aging: >500%
    Norme EN
    EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
    Sterility
    Non sterile
  • 112-6483
    10230XXL
    XXL
    naturel
    300 mm
    HDPE bag
    1.000
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 354,00 €
    354,00 €
    1 * 1.000 ST
       354,00 €
    Specifications
    Modèle
    LS300
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Classe de la salle propre
    10/ISO 4
    Finition
    Palm and finger textured
    Style de manchette
    Roulé
    Épaisseur de manchette
    0,10 mm/3,94 mil
    Épaisseur de doigts
    0,19 mm/7,48 mil
    Épaisseur de paume
    0,16 mm/6,29 mil
    Résistance à la rupture
    Before aging: >18 Mpa, After aging: >14 Mpa
    Allongement à la rupture
    Before aging: >650%, After aging: >500%
    Norme EN
    EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
    Sterility
    Non sterile