Greenough Stereo Microscopes, Ivesta 3
- Catalog No:
- 630-3527
- 630-3533
- 630-3536
- 630-3531
- 630-3535
- 630-3534
- 630-3538
- 630-3530
- 630-3537
- Modèle:
- Ivesta 3 (Integrated camera)
- Ivesta 3 (C-mount)
- Ivesta 3
- Objectifs:
- Apochromatic 0,5×, 0,63×, 0,75×, 1,6×, 2,0× (lead-free)
- Apochromatic 0,5×, 0,63×, 0,75×, 1,6×, 2,0× (lead-free)
- Apochromatic 0,5×, 0,63×, 0,75×, 1,6×, 2,0× (lead-free)
- Grandissement:
- 6,1× - 55×
- 6,1× - 55×
- 6,1× - 55×
- Lentille de zoom:
- 9:01
- 9:01
- 9:01
- Distance de travail:
- 122 mm
- 122 mm
- 122 mm
- Caméra:
- Live image on an HDMI monitor at up to 60 fps (3840×2160 pixels);
Full-screen image capture at 12 MP;
File formats JPG, TIF, BMP, MJPG; for overlays also PNG - —
- —
- Sonde:
- 7,81 mm (type 1/2,3" CMOS), diagonal
- —
- —
- Résolution:
- 500 lp/mm (ma×.)
- 500 lp/mm (ma×.)
- 500 lp/mm (ma×.)
- Sortie:
- 4× USB 2 connectors, type A; HDMI 2.0a, HDMI plug type A
- 50% video/50% visual, permanent (video/photo outlet)
- —
- Logiciel:
- Enersight (supported)
- —
- —
- Poids:
- 2,2 kg
- 1,8 kg
- 1,6 kg
- Design optique:
- 10° Greenough using best-corrected central part of the objective (lead-free)
- 10° Greenough using best-corrected central part of the objective (lead-free)
- 10° Greenough using best-corrected central part of the objective (lead-free)
Sets
- SeqDésignationCdt
- 630-353610450983_P01Ivesta 3 set1 SET1 * 1 SET4 370,00 €
Accessories
Specifications
ModèleEnvironmentally PreferableObjectifsGrandissementLentille de zoomDistance de travailCaméraSondeRésolutionSortieLogicielPoidsDesign optique - 630-353810450981_P03Ivesta 3 (integrated camera) set1 SET1 * 1 SET8 740,00 €
Accessories
Specifications
ModèleEnvironmentally PreferableObjectifsGrandissementLentille de zoomDistance de travailCaméraSondeRésolutionSortieLogicielPoidsDesign optique - 630-353710450982_P02Ivesta 3 (C-mount) set1 SET1 * 1 SET5 370,00 €
Accessories
Specifications
ModèleEnvironmentally PreferableObjectifsGrandissementLentille de zoomDistance de travailCaméraSondeRésolutionSortieLogicielPoidsDesign optique
Stereo microscopes
- SeqDésignationCdt
- 630-35271045098106Ivesta 3 (integrated camera)11 * 1 ST5 280,00 €
Accessories
Specifications
ModèleIvesta 3 (Integrated camera)Environmentally PreferableObjectifsApochromatic 0,5×, 0,63×, 0,75×, 1,6×, 2,0× (lead-free)Grandissement6,1× - 55×Lentille de zoom9:01Distance de travail122 mmCaméraLive image on an HDMI monitor at up to 60 fps (3840×2160 pixels);
Full-screen image capture at 12 MP;
File formats JPG, TIF, BMP, MJPG; for overlays also PNGSonde7,81 mm (type 1/2,3" CMOS), diagonalRésolution500 lp/mm (ma×.)Sortie4× USB 2 connectors, type A; HDMI 2.0a, HDMI plug type ALogicielEnersight (supported)Poids2,2 kgDesign optique10° Greenough using best-corrected central part of the objective (lead-free) Accessories
Specifications
ModèleIvesta 3 (C-mount)Environmentally PreferableObjectifsApochromatic 0,5×, 0,63×, 0,75×, 1,6×, 2,0× (lead-free)Grandissement6,1× - 55×Lentille de zoom9:01Distance de travail122 mmCaméra—Sonde—Résolution500 lp/mm (ma×.)Sortie50% video/50% visual, permanent (video/photo outlet)Logiciel—Poids1,8 kgDesign optique10° Greenough using best-corrected central part of the objective (lead-free)Accessories
Specifications
ModèleIvesta 3Environmentally PreferableObjectifsApochromatic 0,5×, 0,63×, 0,75×, 1,6×, 2,0× (lead-free)Grandissement6,1× - 55×Lentille de zoom9:01Distance de travail122 mmCaméra—Sonde—Résolution500 lp/mm (ma×.)Sortie—Logiciel—Poids1,6 kgDesign optique10° Greenough using best-corrected central part of the objective (lead-free)
Components
- SeqDésignationCdt
- 630-35331273060109USB Ethernet adapter for Enersight11 * 1 ST54,10 €
Accessories
Specifications
ModèleEnvironmentally PreferableObjectifsGrandissementLentille de zoomDistance de travailCaméraSondeRésolutionSortieLogicielPoidsDesign optique Accessories
Specifications
ModèleEnvironmentally PreferableObjectifsGrandissementLentille de zoomDistance de travailCaméraSondeRésolutionSortieLogicielPoidsDesign optiqueAccessories
Specifications
ModèleEnvironmentally PreferableObjectifsGrandissementLentille de zoomDistance de travailCaméraSondeRésolutionSortieLogicielPoidsDesign optique
Components
- SeqDésignationCdt