Order Entry
Drying and Heating Chambers, with Forced Convection, M Avantgarde.Line
Drying and Heating Chambers, with Forced Convection, M Avantgarde.Line
 :  Binder
undefined
Drying and Heating Chambers, with Forced Convection, M Avantgarde.Line
 :  Binder
  • Catalog No:
  • 466-0703
  • 466-0704
  • 466-0702
  • 466-0701
  • Modèle:
  • M 260
  • M 720
  • M 115
  • M 56
  • Gamme de température:
  • Ambient 22…300 °C
  • Ambient 22…300 °C
  • Ambient 22…300 °C
  • Ambient 22…300 °C
  • Stabilité de température (temps):
  • ±0,3 K @ 150 °C
  • ±0,5 K @ 150 °C
  • ±0,2 K @ 150 °C
  • ±0,2 K @ 150 °C
  • Homogénéité de température:
  • ±1,7 K @ 150 °C
  • ±2 K @ 150 °C
  • ±1,4 K @ 150 °C
  • ±1,4 K @ 150 °C
  • Capacité:
  • 256 L
  • 735 L
  • 113 L
  • 59 L
  • Type de convection:
  • Convection forcée
  • Convection forcée
  • Convection forcée
  • Convection forcée
  • L×P×H int.:
  • 650×505×780 mm
  • 1000×565×1300 mm
  • 550×375×550 mm
  • 400×335×440 mm
  • L×P×H ext.:
  • 810×786×962 mm
  • 1160×816×1590 mm
  • 710×636×732 mm
  • 560×596×622 mm
  • Charge maximale par clayette:
  • 40 kg/shelf; 270 kg/unit
  • 45 kg/shelf; 315 kg/unit
  • 30 kg/shelf; 150 kg/unit
  • 30 kg/shelf; 70 kg/unit
  • Consommation:
  • 3,1 kW
  • 6 kW
  • 2,4 kW
  • 2 kW
  • Recovery Time:
  • 7 min after 30 s opening at 150 °C
  • 7 min after 30 s opening at 150 °C
  • 7 min after 30 s opening at 150 °C
  • 4 min after 30 s opening at 150 °C
  • Plateaux livrés (max.):
  • 2 (8)
  • 2 (16)
  • 2 (4)
  • 2 (4)
  • Poids:
  • 85 kg
  • 169 kg
  • 56 kg
  • 43 kg
230 V models (230 V, 50/60 Hz, 1-phase)
  •  
    Seq
    Désignation
    Cdt
  • 466-0701
    9010-0371
    01
    M 56 drying and heating chamber, 170 ×/h at 100 °C air change rate
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7 813,00 €
    7 813,00 €
    1 * 1 ST
       7 813,00 €
    Accessories
    Specifications
    Modèle
    M 56
    Gamme de température
    Ambient 22…300 °C
    Environmentally Preferable
    Stabilité de température (temps)
    ±0,2 K @ 150 °C
    Homogénéité de température
    ±1,4 K @ 150 °C
    Capacité
    59 L
    Type de convection
    Convection forcée
    L×P×H int.
    400×335×440 mm
    L×P×H ext.
    560×596×622 mm
    Charge maximale par clayette
    30 kg/shelf; 70 kg/unit
    Consommation
    2 kW
    Recovery Time
    4 min after 30 s opening at 150 °C
    Plateaux livrés (max.)
    2 (4)
    Poids
    43 kg
  • 466-0702
    9010-0372
    02
    M 115 drying and heating chamber, 105 ×/h at 100 °C air change rate
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 9 295,00 €
    9 295,00 €
    1 * 1 ST
       9 295,00 €
    Accessories
    Specifications
    Modèle
    M 115
    Gamme de température
    Ambient 22…300 °C
    Environmentally Preferable
    Stabilité de température (temps)
    ±0,2 K @ 150 °C
    Homogénéité de température
    ±1,4 K @ 150 °C
    Capacité
    113 L
    Type de convection
    Convection forcée
    L×P×H int.
    550×375×550 mm
    L×P×H ext.
    710×636×732 mm
    Charge maximale par clayette
    30 kg/shelf; 150 kg/unit
    Consommation
    2,4 kW
    Recovery Time
    7 min after 30 s opening at 150 °C
    Plateaux livrés (max.)
    2 (4)
    Poids
    56 kg
400 V models (400 V, 50/60 Hz, 3-phase)
  •  
    Seq
    Désignation
    Cdt
  • 466-0703
    9010-0373
    03
    M 260 drying and heating chamber, 55 ×/h at 100 °C air change rate
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 10 895,00 €
    10 895,00 €
    1 * 1 ST
       10 895,00 €
    Accessories
    Specifications
    Modèle
    M 260
    Gamme de température
    Ambient 22…300 °C
    Environmentally Preferable
    Stabilité de température (temps)
    ±0,3 K @ 150 °C
    Homogénéité de température
    ±1,7 K @ 150 °C
    Capacité
    256 L
    Type de convection
    Convection forcée
    L×P×H int.
    650×505×780 mm
    L×P×H ext.
    810×786×962 mm
    Charge maximale par clayette
    40 kg/shelf; 270 kg/unit
    Consommation
    3,1 kW
    Recovery Time
    7 min after 30 s opening at 150 °C
    Plateaux livrés (max.)
    2 (8)
    Poids
    85 kg
  • 466-0704
    9010-0374
    04
    M 720 drying and heating chamber, 40 ×/h at 100 °C air change rate
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 15 279,00 €
    15 279,00 €
    1 * 1 ST
       15 279,00 €
    Accessories
    Specifications
    Modèle
    M 720
    Gamme de température
    Ambient 22…300 °C
    Environmentally Preferable
    Stabilité de température (temps)
    ±0,5 K @ 150 °C
    Homogénéité de température
    ±2 K @ 150 °C
    Capacité
    735 L
    Type de convection
    Convection forcée
    L×P×H int.
    1000×565×1300 mm
    L×P×H ext.
    1160×816×1590 mm
    Charge maximale par clayette
    45 kg/shelf; 315 kg/unit
    Consommation
    6 kW
    Recovery Time
    7 min after 30 s opening at 150 °C
    Plateaux livrés (max.)
    2 (16)
    Poids
    169 kg
Options
  •  
    Seq
    Désignation
    Pour
    Cdt
  • 04
    Interior lighting, 230/240 V option model, with 15 W light bulb
    M 56, M 115, M 260 Avantgarde.Line
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 525,00 €
    525,00 €
  •  
    Seq
    Désignation
    Pour
    Cdt
  • 03
    With gas inlet and outlet, Ø 10 mm, includes additional measures for the greatest possible impermeability of gas
    M 56 series Avantgarde.Line
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 376,00 €
    1 376,00 €
  •  
    Seq
    Désignation
    Pour
    Cdt
  • 02
    HEPA air filter - for fresh air supply to unit, filter classification H14 (acc. to. EN 1822-1:2009; 99,995% at 0,3 µm)
    M 56 series Avantgarde.Line
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 663,00 €
    1 663,00 €
  •  
    Seq
    Désignation
    Pour
    Cdt
  • 01
    Access port with silicone plugs, 10 mm left (for all M/E3 chambers)
    All M series Avantgarde.Line units
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 396,00 €
    396,00 €
  •  
    Seq
    Désignation
    Pour
    Cdt
  • 05
    Door lock, lockable door handle (single-door)
    M 56, M 115, M 260 Avantgarde.Line
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 632,00 €
    632,00 €