Order Entry
Atlas® NBE SPE Columns
Atlas® NBE SPE Columns
Fournisseur:  Tecan
Certificats
Atlas® NBE SPE Columns
Fournisseur:  Tecan
Informations sur le produit
  • Référence
    N° de fournisseur
    Seq
    Désignation
    Taille de pore
    Granulométrie
    Capacité
    Poids du lit
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • TCAT30174231
    30174231
    01
    NBE Atlas® column
    100 Å
    30 µm
    1 ml
    2,5 mg
    96
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 96 ST
    1 * 96 ST
    Spécifications :
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • TCAT30174239
    30174239
    02
    NBE Atlas® column
    100 Å
    30 µm
    1 ml
    5,0 mg
    96
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 96 ST
    1 * 96 ST
    Spécifications :
    Specifications
    Environmentally Preferable
Frequently Bought Together