Imprimer
Système de traitement des tissus à carrousel
Fournisseur: Slee
11000200
SLEE11000200EA 32730 EUR
SLEE11000200
Système de traitement des tissus à carrousel
Appareil pour la préparation des tissus
Le système de traitement des tissus à carrousel MTP garantit un traitement doux et extrêmement fiable des échantillons, avec des fonctions de contrôle de pointe. Le nombre d'échantillons peut être doublé pour atteindre 240 cassettes par cycle grâce à un second panier de transport. Pour un traitement plus rapide et nettement amélioré des tissus, cet appareil peut être équipé d'unités de dépressurisation pour tous les béchers de paraffine. Une batterie intégrée offre une sécurité optimale pour le processus, même dans des environnements soumis à des coupures de courant fréquentes. Les vapeurs dangereuses sont éliminées efficacement par un système d'extraction des vapeurs, augmentant ainsi la sécurité de l'utilisateur. Le chargement est facilité et le processus est contrôlé dans son intégralité grâce à une table rotative.
  • Le système d'alimentation sans interruption intégré protège vos échantillons
  • Panneau de commande intuitif
  • Fonction de démarrage différé
  • Béchers pour réactifs DURAN® en verre transparent
  • Système d'extraction des vapeurs
Maximum heat emission of about 250 J/s, temperature range during storage is 5 to 55 °C, relative humidity is maximum 80% non condensing along with pressure difference 0,5 bar maximum (500 hPa).
Information de livraison: Le système comprend un manuel d'utilisation, 10 béchers en verre (DURAN®), 2 béchers pour paraffine en acier inoxydable chauffés, 1 panier de transport en acier inoxydable, capacité de 120 cassettes standard, câble secteur.