Billes PCR
EDVO625
: EDVOTEK
:
- Cdt:1
- Application:
- Désignation:Billes PCR
- Environmentally Preferable:
Chaque bille PCR contient une Taq ADN polymérase, un tampon pour Taq ADN polymérase, un mélange de dNTP et du MgCl₂. Ce pack permet d'effectuer 25 réactions.