Ce kit enseigne les techniques de manipulation aseptiques et la culture de bactéries en milieu de culture liquide et sur des plaques de gélose en phase solide. Ce kit est conçu pour éduquer les étudiants aux différentes étapes du cycle de prolifération bactérienne, à savoir temps mort, phases logarithmique ou exponentielle, stationnaire et dégénérescente ou mort. Ce kit traite également de l'importance de la prolifération des bactéries sur des plaques de gélose en phase solide pour isoler des colonies uniques de bactéries. Cette activité de laboratoire passe par la préparation d'un milieu de culture et de plaques de gélose solide.
- Techniques aseptiques et culture bactérienne
- Étudier la courbe de croissance des bactéries en milieu liquide
- Prolifération de colonies bactériennes uniques en phase solide
- Expériences pratiques avec les microorganismes
- Comprendre l'importance des techniques de culture bactérienne en biotechnologie industrielle
Autres éléments nécessaires : flacons Erlenmeyer de 250 à 300 ml, spectrophotomètre et cuvettes, autoclave (ou bouillon de culture LB préparé et LB gélose préparé), agitateur incubateur, incubateur et tubes stériles à culture de 10 ml.
Information de livraison: Informations de livraison: Livré avec les composants nécessaires pour des expériences pratiques sur six postes de travail pour 4 à 5 étudiants ou 24 à 30 étudiants. Guide de formation inclus et guides pour étudiants séparés.