Imprimer
Votre recherche pour: Milieux pour microbiologie déshydratés
115  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"115"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Merck
Description: Be assured that Merck offers the quality TSB that you are looking for in your aseptic process simulation.
Fournisseur: Merck
Description: Les milieux déshydratés sont utilisés dans un large éventail d'applications. Afin de minimiser les risques liés aux milieux de culture en poudre, la m...
MSMD Promotion
Fournisseur: Merck
Description: A need producing food, pharmaceuticals and cosmetics for Muslim consumers is that not only the products themselves must be 'halal' (lawful); also ever...
Fournisseur: Merck
Description: Milieux chromogènes permettant identification rapide des enzymes bactériennes caractéristiques. Fluorocult® Merck: gamme de milieux de culture solides...
MSMD Promotion
Fournisseur: Merck
Description: For the isolation and differentiation of Salmonella from food and animal feed, water and other materials. RAMBACH® agar ref. to ISO 6579 is also known...
Fournisseur: Merck
Description: Ce milieu sélectif permet la détection de l'Enterobacter sakazakii dans le lait et le lait maternisé en poudre. La base E. sakazakii Agar Chrom...
Fournisseur: Merck
Description: Une eau douce propre: tel est le défi actuel de l'humanité. C'est également le cas dans les industries agro-alimentaire et pharmaceutique, où l'analys...
MSMD Promotion
Fournisseur: Merck
Description: Media is granulated.
Fournisseur: Merck
Description: Culture medium for media fill simulations of beverage bottling and ice-crusher installations.
Numéro de catalogue: (1.00427.0500)
Fournisseur: Merck
Description: Ce milieu de culture correspond au milieu ALOA (Agar Listeria selon Ottaviani et Agosti), un milieu sélectif pour l'isolement de Listeria monocytog...
UOM: 1 * 500 g
MSMD
Numéro de catalogue: (1.16122.0500)
Fournisseur: Merck
Description: For the enumeration, detection and identification of β-glucuronidase positive Escherichia coli from food and feeding stuff as well as from envi...
UOM: 1 * 500 g
MSMD
Fournisseur: Merck
Description: For the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria from foodstuffs and wastewater.
Numéro de catalogue: (1.10685.0500)
Fournisseur: Merck
Description: DEV gelatin agar for microbiology.
UOM: 1 * 500 g
MSMD
Numéro de catalogue: (1.10765.0500)
Fournisseur: Merck
Description: EC (Escherichia coli) broth
UOM: 1 * 500 g
MSMD
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Nouveaux milieux de culture déshydratés VWR conformes aux normes ISO ou à la pharmacopée harmonisée internationale. Tous nos milieux sont, comme ...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Le milieu de culture déshydraté VWR® qui a été granulé offre des avantages en termes de commodité et de sécurité. La dissolution correcte des milieux ...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 115
no targeter for Bottom