Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
kits-pour-le-depistage-de-drogues
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/53/18945153.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"10"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Ce kit permet la détection de médicaments délivrés sur ordonnance. Le programme et ses réactifs ont été développés par le Laboratoire central de chimi...
Numéro de catalogue: (321761U)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Adapté au test de diverses substances, dont les amphétamines et les opiacés, ce kit permet 40 tests:
UOM:  1 * 1 KIT
Fournisseur:  SURESCREEN
Description:   Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Numéro de catalogue: (SUREPLCAC)
Fournisseur:  SURESCREEN
Description:   The testbox Cannabis contains swab and buffer.
UOM:  1 * 50 KIT
Fournisseur:  SURESCREEN
Description:   The alcohol breath tube is a quick and cost-effective method for detecting alcohol in breath. Each test is individually wrapped, and detects the prese...
Numéro de catalogue: (SUREBUS)
Fournisseur:  SURESCREEN
Description:   For use with raw drug testing kits. This solution is used to break up organic material, such as cannabis leaf, prior to running a drug test using the ...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  SURESCREEN
Description:   Le test oral Twist détecte plusieurs drogues de façon simultanée. Il suffit de recueillir la salive grâce au tampon, de pousser l'échantillon vers le ...
Fournisseur:  SURESCREEN
Description:   Using the swab and buffer, this kit allows swabbing of suspect surfaces or powders to determine if they are amphetamines.
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 10
  1  2  Suivant