Imprimer
Flacons pour oxygène dissout selon Winkler
Fournisseur: Hecht
705-0570EA 17.9 EUR
705-0570
Flacons pour oxygène dissout selon Winkler
Flacons Flacons pour oxygène dissous
Flacons d'une capacité d'environ 100 ml en verre sodocalcique avec bouchon en verre rodé NS 14/23. Hauteur avec bouchon de 115 - 120 mm. Incl. une pince qui maintient le bouchon en place.