Le système de nettoyage avec balai en microfibres VWR® offre une solution de nettoyage complète pour sols, murs et plafonds. Ce système ne nécessite aucune formation spécifique car il est polyvalent et simple d'utilisation.
- Économique: Un balai permet de nettoyer jusqu'à 25 m²
- Ergonomique et facile à utiliser
- En fonction des besoins, la tête du balai peut être insérée dans la presse d'essorage à plat afin d'obtenir le taux d'humidification souhaité : mouillé pour la désinfection ou humide pour le nettoyage
Le système de nettoyage avec balai en microfibres VWR® se compose des éléments suivants:
- Un chariot en acier inoxydable équipé de 2 ou 3 seaux au choix
- Une presse d'essorage à plat ergonomique
- Un manche télescopique ergonomique et une tête de balai
- Des balais en microfibres à faible friction VWR® pour environnements contrôlés
Balai en microfibres VWR® pour environnements contrôlés :
-Fabrication en microfibres 100% PES. Coupe au laser pour des bords sans peluchage
-Excellentes performances de nettoyage mécanique
-Pour les sols, murs et plafonds
-Résistance à la chaleur et aux produits chimiques, adaptés à la stérilisation (par autoclave ou par irradiation)
Certifications: Conforme à la norme ISO classe 5 et aux BPF A+B.
Attention: Toutes les pièces sont autoclavables.