2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Supplier: Thermo Scientific
Danger
L20034.03 L20034.06 L20034.MD
L20034.03EA 121 EUR
L20034.03 L20034.06 L20034.MD
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.54 g/mol
Boiling Pt: 60…62 °C (8 mmHg)
Melting Pt: 28…29 °C
Flash Pt: 78 °C (172 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042226
CAS Number: 39890-95-4
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III