2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Supplier: Thermo Scientific
SPB05624DA SPB05624EA
MAYBSPB05624DAEA 0 EUR
MAYBSPB05624DA MAYBSPB05624EA
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
MDL Number: MFCD00153086
CAS Number: 50488-42-1