6-Methoxy-m-toluidine
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
Danger
Synonyms: 3-Amino-4-methoxytoluene,2-Amino-4-methylanisole,1-Amino-2-methoxy-5-methylbenzene,5-Methyl-o-anisidine,p-Cresidine,2-Methoxy-5-methylaniline
C15081000
EHERC15081000EA 83.7 EUR
EHERC15081000
6-Methoxy-m-toluidine
6-Methoxy-m-toluidine
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Boiling Pt: 235 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 55,5 °C
Density: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007815
CAS Number: 120-71-8
EINECS: 204-419-1