D-(-)-Ribose
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: (2R,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
C16813700
EHERC16813700EA 59.6 EUR
EHERC16813700
D-(-)-Ribose
D(-)-Ribose
Formula: C₅H₁₀O₅
MW: 150.13 g/mol
Boiling Pt: 331 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 90…95 °C
Density: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135453
CAS Number: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 12,08371