Sodium bromate, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
8.45066.9999
: Merck
:
- Cdt:1
- Seq:0001
- Environmentally Preferable:
- Solubility:364 g/l (20 °C)
- Melting Point:381 °C (decomposition)
- Molar Mass:150.89 g/mol
- Density:3.3 g/cm3 (20 °C)
- pH:(H2O, 20 °C) neutral,Aqueous solution
- Hazard Class:5.1
- Hazard Class Description:Oxidizer
:
:150.89 g/mol
:381
:232-160-4
:1494
:GHS03
:GHS07
:Température ambiante
:7789-38-0
:BrNaO₃
:MFCD00003476
:1390
:3.254 g/cm³ (20 °C)
:5.1 II
:12,08736
:MQ400