Order Entry
Balance de table hybride Defender™ 6000
 :  OHAUS
Balance de table hybride Defender™ 6000
 :  OHAUS
  • Catalog No:
  • OHAU30612476
  • OHAU30612475
  • OHAU30612474
  • OHAU30612473
  • OHAU30575555
  • OHAU30575554
  • OHAU30575550
  • OHAU30612498
  • OHAU30612477
  • OHAU30575553
  • OHAU30575552
  • OHAU30575551
  • Température de service:
  • −10...+40 °C
  • −10...+40 °C
  • −10...+40 °C
  • −10...+40 °C
  • −10...+40 °C
  • −10...+40 °C
  • −10...+40 °C
  • −10...+40 °C
  • −10...+40 °C
  • −10...+40 °C
  • −10...+40 °C
  • −10...+40 °C
  •  
    Seq
    Modèle
    Plage de pesée
    Précision affichage
    Plateau de pesée/taille de la plateforme
    Reproductibilité
    Temps de stabilisation
  • OHAU30575550
    30575550
    01
    D61PW3K1S6
    3 kg
    0,5 g
    250×250 mm
    ±2d
    1 s
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - 2 205,00 €
    2 205,00 €
    1 * 1 Un.
       2 205,00 €
    Accessories
    Specifications
    Température de service
    −10...+40 °C
    Environmentally Preferable
  • OHAU30575551
    30575551
    02
    D61PW6K1S6
    6 kg
    0,5 g
    250×250 mm
    ±2d
    1 s
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - 2 205,00 €
    2 205,00 €
    1 * 1 Un.
       2 205,00 €
    Accessories
    Specifications
    Température de service
    −10...+40 °C
    Environmentally Preferable
  • OHAU30575552
    30575552
    03
    D61PW15K1R6
    15 kg
    1 g
    300×300 mm
    ±2d
    1 s
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - 2 430,00 €
    2 430,00 €
    1 * 1 Un.
       2 430,00 €
    Accessories
    Specifications
    Température de service
    −10...+40 °C
    Environmentally Preferable
  • OHAU30575554
    30575554
    05
    D61PW60K1L7
    60 kg
    5 g
    500×400 mm
    ±2d
    1 s
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - 2 810,00 €
    2 810,00 €
    1 * 1 Un.
       2 810,00 €
    Accessories
    Specifications
    Température de service
    −10...+40 °C
    Environmentally Preferable
  • OHAU30575555
    30575555
    06
    D61PW150K1L7
    150 kg
    10 g
    500×400 mm
    ±2d
    1 s
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - 2 810,00 €
    2 810,00 €
    1 * 1 Un.
       2 810,00 €
    Accessories
    Specifications
    Température de service
    −10...+40 °C
    Environmentally Preferable
  • OHAU30575553
    30575553
    04
    D61PW30K1R6
    30 kg
    2 g
    300×300 mm
    ±2d
    1 s
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - 2 430,00 €
    2 430,00 €
    1 * 1 Un.
       2 430,00 €
    Accessories
    Specifications
    Température de service
    −10...+40 °C
    Environmentally Preferable
EC Type approved
  •  
    Seq
    Modèle
    Plage de pesée
    Précision affichage
    Plateau de pesée/taille de la plateforme
    Reproductibilité
    Temps de stabilisation
  • OHAU30612473
    30612473
    07
    D61PW3K1S6-M
    3 kg
    1 g
    250×250 mm
    ±2d
    1 s
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - 2 335,00 €
    2 335,00 €
    1 * 1 Un.
       2 335,00 €
    Accessories
    Specifications
    Température de service
    −10...+40 °C
    Environmentally Preferable
  • OHAU30612474
    30612474
    08
    D61PW6K1S6-M
    6 kg
    2 g
    250×250 mm
    ±2d
    1 s
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - 2 335,00 €
    2 335,00 €
    1 * 1 Un.
       2 335,00 €
    Accessories
    Specifications
    Température de service
    −10...+40 °C
    Environmentally Preferable
  • OHAU30612475
    30612475
    09
    D61PW15K1R6-M
    15 kg
    5 g
    300×300 mm
    ±2d
    1 s
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - 2 555,00 €
    2 555,00 €
    1 * 1 Un.
       2 555,00 €
    Accessories
    Specifications
    Température de service
    −10...+40 °C
    Environmentally Preferable
  • OHAU30612476
    30612476
    10
    D61PW30K1R6-M
    30 kg
    10 g
    300×300 mm
    ±2d
    1 s
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - 2 555,00 €
    2 555,00 €
    1 * 1 Un.
       2 555,00 €
    Accessories
    Specifications
    Température de service
    −10...+40 °C
    Environmentally Preferable
  • OHAU30612477
    30612477
    11
    D61PW60K1L7-M
    60 kg
    20 g
    500×400 mm
    ±2d
    1 s
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - 2 935,00 €
    2 935,00 €
    1 * 1 Un.
       2 935,00 €
    Accessories
    Specifications
    Température de service
    −10...+40 °C
    Environmentally Preferable
  • OHAU30612498
    30612498
    12
    D61PW150K1L7-M
    150 kg
    50 g
    500×400 mm
    ±2d
    1 s
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - 2 935,00 €
    2 935,00 €
    1 * 1 Un.
       2 935,00 €
    Accessories
    Specifications
    Température de service
    −10...+40 °C
    Environmentally Preferable