Broyeur à couteaux, SM 300
- Catalog No:
- 412-0290
- 412-0147
- 412-0148
- Modèle:
- SM 300
- SM 300
- SM 300
- Granulométrie finale:
- 0,25 - 20 mm
- 0,25 - 20 mm
- 0,25 - 20 mm
- Granulométrie initiale:
- <60×80 mm
- <60×80 mm
- <60×80 mm
- Vitesse moteur 50 Hz:
- 700 - 3000, variable
- 700 - 3000, variable
- 700 - 3000, variable
- Consommation:
- 3000 W
- 3000 W
- 3000 W
- Alimentation:
- 220 - 230 V, 50/60 Hz
- 220 - 230 V, 50/60 Hz
- 220 - 230 V, 50/60 Hz
- l×p×h avec châssis de base:
- 1090×765×1691 mm
- 1090×765×1691 mm
- 1090×765×1691 mm
- Poids:
- ~160 kg (with base frame)
- ~160 kg (with base frame)
- ~160 kg (with base frame)
- DésignationCdt
- 412-029020.729.0008SM 300, 220 - 230 V, 50/60 Hz, planches à découper en acier inoxydable, boîtier en acier inoxydable11 * 1 ST32 920,00 €
Accessories
Specifications
ModèleSM 300Granulométrie finale0,25 - 20 mmEnvironmentally PreferableGranulométrie initiale<60×80 mmVitesse moteur 50 Hz700 - 3000, variableConsommation3000 WAlimentation220 - 230 V, 50/60 Hzl×p×h avec châssis de base1090×765×1691 mmPoids~160 kg (with base frame) - 412-014720.729.0002SM 300, 220 - 230 V, 50/60 Hz11 * 1 ST16 750,00 €
Accessories
Specifications
ModèleSM 300Granulométrie finale0,25 - 20 mmEnvironmentally PreferableGranulométrie initiale<60×80 mmVitesse moteur 50 Hz700 - 3000, variableConsommation3000 WAlimentation220 - 230 V, 50/60 Hzl×p×h avec châssis de base1090×765×1691 mmPoids~160 kg (with base frame) - 412-014820.729.0005Broyeur à couteaux SM 300, 220 - 230 V, 50/60 Hz, pour le broyage sans contamination des métaux lourds11 * 1 ST16 830,00 €
Accessories
Specifications
ModèleSM 300Granulométrie finale0,25 - 20 mmEnvironmentally PreferableGranulométrie initiale<60×80 mmVitesse moteur 50 Hz700 - 3000, variableConsommation3000 WAlimentation220 - 230 V, 50/60 Hzl×p×h avec châssis de base1090×765×1691 mmPoids~160 kg (with base frame)
Stainless steel sieves
- SeqDésignationMaillesCdtPrix
Steel St1303 sieves, without heavy metals
- SeqDésignationMaillesCdtPrix
Rotors for cutting mill
- SeqDésignationCdtPrix
- 45Rotor à section parallèle, acier 1.0580, sans métaux lourds11649,00