VitraPOR® Disques filtrants, Biplane, Série 16, Porosité fine
La structure poreuse unique des filtres en verre fritté VitraPOR® les rend flexibles et polyvalents pour une utilisation dans de nombreuses applications.
- Très bonne résistance chimique
- Très bonne résistance à la température
- Porosité : 4 - 5,5 µm
Fabriqués en verre borosilicaté 3.3. Les surfaces des disques filtrants de la série 16 sont rectifiées avec précision pour obtenir des tolérances précises et des surfaces planes, comme cela peut être exigé dans des circonstances d'installation spécifiques.
- SeqPorositéØÉpaisseurCdt
Specifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally Preferable