EDTA tetrasodium salt
Supplier: Roth Carl
Danger
Synonyms: Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium saltTetrasodium ethylenediaminetetraacetateEthylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium saltEDTA tetrasodiumEdetic acid tetrasodium saltKestranal® 4S
ROTH3619.1EA 0 EUR
ROTH3619.1
EDTA tetrasodium salt
EDTA tetrasodium salt
Formula: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈
MW: 380.17 g/mol
Melting Pt: > 300 °C
Density: 6.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150027
CAS Number: 64-02-8
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 12,03557
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/84/2355984.jpg