Order Entry
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: L17F12] (APC/iFluor® 700)
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: L17F12] (APC/iFluor® 700)
undefined
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: L17F12] (APC/iFluor® 700)
  • Catalog No:
  • AATB100511F0
  • AATB100511F1
  • AATB100511F2
  • Symbole de l'antigène:
  • CD5
  • CD5
  • CD5
  • Nom de l'antigène:
  • CD5 antigen
  • CD5 antigen
  • CD5 antigen
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • APC (Allophycocyanin)/iFluor® 700
  • APC (Allophycocyanin)/iFluor® 700
  • APC (Allophycocyanin)/iFluor® 700
  • Clone:
  • L17F12
  • L17F12
  • L17F12
  • Réactivité:
  • Human
  • Human
  • Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • Mouse
  • ImmunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Purification:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Adsorption croisée:
  • No
  • No
  • No
  • Température de stockage:
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • Température de transport:
  • 20
  • 20
  • 20
  •  
    Seq
    Type de conditionnement
    Cdt
  • AATB100511F0
    100511F0
    01
    Vial
    25 Tests
    1 * 25 Tests
    1 * 25 Tests - 319,00 €
    319,00 €
    1 * 25 Tests
       319,00 €
    Specifications
    Symbole de l'antigène
    CD5
    Nom de l'antigène
    CD5 antigen
    Environmentally Preferable
    Type d'anticorps
    Primaire
    Clonalité
    Monoclonal
    Conjugaison
    APC (Allophycocyanin)/iFluor® 700
    Clone
    L17F12
    Réactivité
    Human
    Hôte
    Mouse
    Isotype
    ImmunoFluorescence
    Yes
    Cytométrie en flux
    Yes
    Purification
    Affinity chromatography
    Adsorption croisée
    No
    Température de stockage
    2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
    Température de transport
    20
  • AATB100511F1
    100511F1
    02
    Vial
    100 Tests
    1 * 1 EA
    1 * 1 EA - 887,00 €
    887,00 €
    1 * 1 EA
       887,00 €
    Specifications
    Symbole de l'antigène
    CD5
    Nom de l'antigène
    CD5 antigen
    Environmentally Preferable
    Type d'anticorps
    Primaire
    Clonalité
    Monoclonal
    Conjugaison
    APC (Allophycocyanin)/iFluor® 700
    Clone
    L17F12
    Réactivité
    Human
    Hôte
    Mouse
    Isotype
    ImmunoFluorescence
    Yes
    Cytométrie en flux
    Yes
    Purification
    Affinity chromatography
    Adsorption croisée
    No
    Température de stockage
    2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
    Température de transport
    20
  • AATB100511F2
    100511F2
    03
    Vial
    500 Tests
    1 * 500 Tests
    1 * 500 Tests - 3 010,00 €
    3 010,00 €
    1 * 500 Tests
       3 010,00 €
    Specifications
    Symbole de l'antigène
    CD5
    Nom de l'antigène
    CD5 antigen
    Environmentally Preferable
    Type d'anticorps
    Primaire
    Clonalité
    Monoclonal
    Conjugaison
    APC (Allophycocyanin)/iFluor® 700
    Clone
    L17F12
    Réactivité
    Human
    Hôte
    Mouse
    Isotype
    ImmunoFluorescence
    Yes
    Cytométrie en flux
    Yes
    Purification
    Affinity chromatography
    Adsorption croisée
    No
    Température de stockage
    2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
    Température de transport
    20