Imprimer
Agitateur magnétique, MIX 1 XL
Fournisseur: 2mag
MIX
442-0803EA 1324 EUR
442-0803 442-0804 442-0805
Agitateur magnétique, MIX 1 XL
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateur magnétique robuste avec boîtier hermétiquement fermé en acier inoxydable, idéal pour les milieux très visqueux. Intervalles de temps ajustables pour redémarrage automatique après 240 secondes maximum. Températures de fonctionnement jusqu'à 50 °C. Réglage de l'alimentation en quatre étapes.
  • Couplage magnétique très fort par aimants SmCo, pour la transmission de l'énergie magnétique sur de longues distances, pour les récipients à fond épais
  • Fonction SoftStart réglable pour une accélération fiable et sécurisée du barreau d'agitation (20/30/60/120 secondes)
  • QuickSet pour le réglage des vitesses de démarrage et maximum
  • QuickStop pour éviter le fonctionnement après arrêt et les bris de verre
  • Stockage du dernier état de fonctionnement lors de la mise hors tension
  • Affichage numérique pour paramètres de vitesse, de puissance, de SoftStart et d'intervalle
Équipé en série du mixWATCH, ce qui permet d'assurer un très haut niveau de sécurité du processus (par exemple, avec des récipients fermés dans un matériau autre que le verre ou lors de fonctionnements nocturnes sans surveillance). En cas de différence de couplage magnétique entre l'agitateur magnétique et le barreau d'agitation durant la phase d'accélération, l'agitateur magnétique s'arrête, le barreau d'agitation se positionne au centre et l'agitation redémarre lentement grâce à SoftStart.
Certifications: Classe de protection : IP 64