Order Entry
Colony Counter, Scan 50 Pro
  INSC435055
Colony Counter, Scan 50 Pro
  INSC435055
1 550,00 €
  1 * 1 ST
  • Modèle:
    Scan 50 pro
  • Désignation:
    Colony counter
  • Environmentally Preferable:
  • Exigence électrique:
    100 - 240 V, 50 - 60 Hz
  • L×P×H:
    273×295×151 mm
  • Lecture digitale:
    0 to 1999
  • Pour boîte de Pétri:
    Ø 55 - 90 mm
  • Éclairage:
    LED
  • Poids:
    4,45 kg
  • Cdt:
    1