Anti-E-cadherin (CD324) Rat Monoclonal Antibody [clone: DECMA-1]
- Catalog No:
- STMC60157.1
- STMC60157
- Nom de l'antigène:
- E-cadherin (CD324)
- E-cadherin (CD324)
- Clonalité:
- Monoclonal
- Monoclonal
- Conjugaison:
- Unconjugated
- Unconjugated
- Clone:
- DECMA-1
- DECMA-1
- Réactivité:
- Pig, Human, Dog, Mouse
- Pig, Human, Dog, Mouse
- Hôte:
- Rat
- Rat
- ID de gène:
- 999/12550
- 999/12550
- Isotype:
- IgG1 kappa
- IgG1 kappa
- Cdt
Specifications
Nom de l'antigèneE-cadherin (CD324)Environmentally PreferableClonalitéMonoclonalConjugaisonUnconjugatedCloneDECMA-1RéactivitéPig, Human, Dog, MouseHôteRatID de gène999/12550IsotypeIgG1 kappaSpecifications
Nom de l'antigèneE-cadherin (CD324)Environmentally PreferableClonalitéMonoclonalConjugaisonUnconjugatedCloneDECMA-1RéactivitéPig, Human, Dog, MouseHôteRatID de gène999/12550IsotypeIgG1 kappa