Diisopropylcarbodiimide
Supplier: Molekula
Synonyms: N,N'-methanetetraylbis(1-methylethylamine),N,N-Diisopropylcarbodiimide,1,3-Diisopropylcarbodiimide,N,N'-Diisopropylcarbodiimide,N.N’-Diisopropylcarbodiimide,DIC
M79451433
MOLEM79451433EA 0 EUR
MOLEM79451433
Diisopropylcarbodiimide
Diisopropylcarbodiimide
Formula: C₇H₁₄N₂
MW: 126.2 g/mol
Boiling Pt: 145 °C (1013 hPa)
Density: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 33 °C
MDL Number: MFCD00065689
CAS Number: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 2929
ADR: 6.1,II