Cooled Incubators, KB Series
: Binder
New Product
- Catalog No:
- 390-1745
- 390-1744
- 390-1742
- 390-1741
- 390-1746
- 390-1743
- Modèle:
- KB 720
- KB 470
- KB 130
- KB 65
- KB 1060
- KB 260
- Stabilité de température (temps):
- ±0.1 K (at 37 °C)
- ±0.1 K (at 37 °C)
- ±0.1 K (at 37 °C)
- ±0.2 K (at 37 °C)
- ±0.1 K (at 37 °C)
- ±0.1 K (at 37 °C)
- Homogénéité de température:
- ±0.2 K (at 37 °C)
- ±0.2 K (at 37 °C)
- ±0.2 K (at 37 °C)
- ±0.2 K (at 37 °C)
- ±0.2 K (at 37 °C)
- ±0.2 K (at 37 °C)
- Gamme de température:
- 0...70 °C
- 0...70 °C
- 0...70 °C
- 0...70 °C
- 0...70 °C
- 0...70 °C
- Capacité:
- 727 L
- 472 L
- 127 L
- 63 L
- 1070 L
- 262 L
- Type de convection:
- Compressor cooling and heating elements
- Compressor cooling and heating elements
- Compressor cooling and heating elements
- Compressor cooling and heating elements
- Compressor cooling and heating elements
- Compressor cooling and heating elements
- Puissance nominale:
- 1.5 kW
- 1.3 kW
- 1.2 kW
- 0.9 kW
- 1.5 kW
- 1.3 kW
- Poids:
- 285 kg
- 212 kg
- 124 kg
- 95 kg
- 315 kg
- 174 kg
- Plateaux livrés (max.):
- 2 (16)
- 2 (16)
- 2 (6)
- 2 (4)
- 2 (16)
- 2 (9)
- Charge maximale par clayette:
- 40 kg
- 40 kg
- 25 kg
- 25 kg
- 40 kg
- 30 kg
- Exigence électrique:
- 208 - 240V, 50/60 Hz, 16 Amp
- 208 - 240V, 50/60 Hz, 16 Amp
- 208 - 240V, 50/60 Hz, 16 Amp
- 208 - 240V, 50/60 Hz, 16 Amp
- 208 - 240V, 50/60 Hz, 16 Amp
- 208 - 240V, 50/60 Hz, 16 Amp
- Porte(s):
- 2 inner, 2 outer
- 1 inner, 1 outer
- 1 inner, 1 outer
- 1 inner, 1 outer
- 2 inner, 2 outer
- 1 inner, 1 outer
Informations associées
Model KB 1060 Cooling Incubators with A Large Temperature Range_EN.pdf Model KB 260 Cooling Incubators with A Large Temperature Range_EN.pdf Model KB 470 Cooling Incubators with A Large Temperature Range_EN.pdf Model KB 65 Cooling Incubators with A Large Temperature Range_EN.pdf Model KB 720 Cooling Incubators with A Large Temperature Range_EN.pdf
- Désignationl×p×h int.l×p×h ext.Cdt
- 390-17419020-0471Cooled incubator KB 65406×386×400 mm650×710×905 mm11 * 1 ST7 400,00 €New Product
Accessories
Specifications
ModèleKB 65Environmentally PreferableStabilité de température (temps)±0.2 K (at 37 °C)Homogénéité de température±0.2 K (at 37 °C)Gamme de température0...70 °CCapacité63 LType de convectionCompressor cooling and heating elementsPuissance nominale0.9 kWPoids95 kgPlateaux livrés (max.)2 (4)Charge maximale par clayette25 kgExigence électrique208 - 240V, 50/60 Hz, 16 AmpPorte(s)1 inner, 1 outerNew Product - 390-17429020-0472Cooled incubator KB 130656×386×500 mm900×710×1005 mm11 * 1 ST8 166,00 €New Product
Accessories
Specifications
ModèleKB 130Environmentally PreferableStabilité de température (temps)±0.1 K (at 37 °C)Homogénéité de température±0.2 K (at 37 °C)Gamme de température0...70 °CCapacité127 LType de convectionCompressor cooling and heating elementsPuissance nominale1.2 kWPoids124 kgPlateaux livrés (max.)2 (6)Charge maximale par clayette25 kgExigence électrique208 - 240V, 50/60 Hz, 16 AmpPorte(s)1 inner, 1 outerNew Product - 390-17439020-0473Cooled incubator KB 260656×575×695 mm930×900×1396 mm11 * 1 ST10 118,00 €New Product
Accessories
Specifications
ModèleKB 260Environmentally PreferableStabilité de température (temps)±0.1 K (at 37 °C)Homogénéité de température±0.2 K (at 37 °C)Gamme de température0...70 °CCapacité262 LType de convectionCompressor cooling and heating elementsPuissance nominale1.3 kWPoids174 kgPlateaux livrés (max.)2 (9)Charge maximale par clayette30 kgExigence électrique208 - 240V, 50/60 Hz, 16 AmpPorte(s)1 inner, 1 outerNew Product - 390-17449020-0474Cooled incubator KB 470656×575×1250 mm930×900×1951 mm11 * 1 ST12 468,00 €New Product
Accessories
Specifications
ModèleKB 470Environmentally PreferableStabilité de température (temps)±0.1 K (at 37 °C)Homogénéité de température±0.2 K (at 37 °C)Gamme de température0...70 °CCapacité472 LType de convectionCompressor cooling and heating elementsPuissance nominale1.3 kWPoids212 kgPlateaux livrés (max.)2 (16)Charge maximale par clayette40 kgExigence électrique208 - 240V, 50/60 Hz, 16 AmpPorte(s)1 inner, 1 outerNew Product - 390-17459020-0475Cooled incubator KB 7201011×575×1250 mm1285×900×1951 mm11 * 1 ST15 841,00 €New Product
Accessories
Specifications
ModèleKB 720Environmentally PreferableStabilité de température (temps)±0.1 K (at 37 °C)Homogénéité de température±0.2 K (at 37 °C)Gamme de température0...70 °CCapacité727 LType de convectionCompressor cooling and heating elementsPuissance nominale1.5 kWPoids285 kgPlateaux livrés (max.)2 (16)Charge maximale par clayette40 kgExigence électrique208 - 240V, 50/60 Hz, 16 AmpPorte(s)2 inner, 2 outerNew Product - 390-17469020-0476Cooled incubator KB 10601011×847×1250 mm1285×1175×1951 mm11 * 1 ST20 236,00 €New Product
Accessories
Specifications
ModèleKB 1060Environmentally PreferableStabilité de température (temps)±0.1 K (at 37 °C)Homogénéité de température±0.2 K (at 37 °C)Gamme de température0...70 °CCapacité1070 LType de convectionCompressor cooling and heating elementsPuissance nominale1.5 kWPoids315 kgPlateaux livrés (max.)2 (16)Charge maximale par clayette40 kgExigence électrique208 - 240V, 50/60 Hz, 16 AmpPorte(s)2 inner, 2 outerNew Product
Racks
- DésignationPourCdt
Calibration certificates
- DésignationPourCdt
- Calibration certificate, temperature - for temperature, measurement in center of chamber at specified temperatureKB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 10601
Options
- DésignationPourCdt
- Interior lighting, with climate-resistant LEDs, switches when the unit door is openedKB 651