Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (1)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Récipients cylindriques
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/38/18989338.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Trier par:
Fournisseur:  Nalge Nunc International
Description:   En LLDPE translucide avec couvercle. Fûts économiques avec graduation. Avec rebord (collerette). Epaisseur des parois d'env. 2,4 mm. Le fût 216-0322 p...
Fournisseur:  Nalge Nunc International
Description:   Heavy-duty cylindrical LLDPE tanks are offered in sizes ranging from 19 to 757 liters and include covers to signficantly reduce evaporation and contam...
Fournisseur:  Nalge Nunc International
Description:   Cylindrical tank, Réservoir cylindrique avec couvercle, Matière: PP, Capacité: 57 l, Ø×h ext.: 330×690 mm
Fournisseur:  Nalge Nunc International
Description:   Cylindrical tank, Matière: PE-HD, Réservoir cylindrique à usage intensif avec couvercle et bout mâle, Capacité: 19 l, Ø×h ext.: 280×380 mm
Fournisseur:  Nalge Nunc International
Description:   Fûts économiques avec graduations. Avec rebord saillant (collerette). Épaisseur de paroi ~ 2,4 mm. LLDPE, translucide, avec couvercle et robinet....
Fournisseur:  Nalge Nunc International
Description:   These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sea...
Numéro de catalogue: (ENTEE14-35-01-0215)
Fournisseur:  ENTEGRIS INC
Description:   Injection molded round tank, in PFA material.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  BÜRKLE
Description:   Containers in LDPE, transparent, with lids, for various applications. Produced seamlessly and stress relieved with the LaboPlast® sintering method. Th...
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 9
  1  2  Suivant