Imprimer
Votre recherche pour: Films autoradiographiques
13  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: CL-XPosure™ Film is a clear blue X-ray film recommended for the detection and documentation of blotting assays.
Fournisseur: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Description: Vous pouvez utiliser le film X-OMAT® LS, économique, teinté en bleu lorsque vous n'avez pas besoin de la performance maximale des films BioMax® MR, Bi...
Fournisseur: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Description: Designed for use with gamma emitters such as ¹²⁵I and high-energy beta emitters, such as ³²P, the BioMax™ TranScreen HE intensifying screen offers the...
Fournisseur: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Description: Le film BioMax® MS est un film autoradiographie hautes performances à usage universel et à sensibilité maximale. Lorsqu'il est utilisé avec l'écran d'...
Fournisseur: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Description: BioMax® Light is a double emulsion film that provides maximum clarity and sensitivity for detection of chemiluminescent-labelled samples. BioMax® Ligh...
Promotion
Fournisseur: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Description: Ces films micrographiques offrent une grande latitude quant à la performance et à la souplesse pour la plupart des applications en microscopie électro...
Promotion
Fournisseur: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Description: The BioMax® MS intensifying screen is optimised for use with BioMax® MS film to maximise sensitivity for detection of ³²P and ¹²⁵I labelled samples.
Fournisseur: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Description: Le film BioMax® XAR est un film autoradiographie destiné à tous les isotopes et étiquettes de chimiluminescence couramment utilisés. Le film est recou...
Numéro de catalogue: (730-3245)
Fournisseur: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Description: Le film BioMax® MR est une émulsion simple qui procure une résolution et une sensibilité maximales pour la détection d'échantillons marqués au ³⁵S, ³²...
UOM: 1 * 50 Pce
Fournisseur: Cytiva
Description: Amersham™ Hyperfilm™ ECL™ is constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an anti-scratch laye...
Fournisseur: Cytiva
Description: Les écrans d'enregistrement luminescent capturent les images latentes produites par les radiations ionisantes (rayons X, émissions β et γ provenant de...
Fournisseur: Cytiva
Description: Amersham Hyperfilm™ MP est un film multifonctions haute performance recouvert d'une émulsion offrant des performances optimisées et un bruit de fond p...
Numéro de catalogue: (GEHE18-1032-27)
Fournisseur: Cytiva
Description: Film autoradiographique
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom